Przejdź do
ES010
Koncentrat buforu rozcieńczającego DAB 10x, do użytku z ES005
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Przewidywany termin wysyłki06 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
425,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116010
NACRES:
NA.25
eCl@ss:
42029053
425,00 zł
Przewidywany termin wysyłki06 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
General description
Od czasu pierwszego wprowadzenia przez Grahama i Karnovsky'ego (1966), opisano liczne procedury jego stosowania w histochemii, immunohistochemii, Western i dot blot (Lewis & Knight, 1977; Larsson, 1988; Gallyas et al., 1982). W obecności peroksydazy chrzanowej i nadtlenku wodoru, DAB polimeryzuje utleniająco do nierozpuszczalnego brązowego polimeru. Kolor może być modyfikowany i intensyfikowany przez obróbkę solami metali srebra, miedzi, niklu, kobaltu i osmu (Hsu & Soban, 1982). DAB jest podejrzewany o działanie rakotwórcze i należy obchodzić się z nim ostrożnie. CHEMICON dostarcza DAB w postaci stabilnego płynnego koncentratu, co eliminuje konieczność obchodzenia się z potencjalnie niebezpiecznym materiałem. System stabilizacji jest unikalny i zapobiega powstawaniu częściowo utlenionego DAB, wykluczając niespecyficzne wiązanie z innymi białkami zawierającymi hem, tak często obserwowane w przypadku sproszkowanych preparatów DAB. Koncentrat można rozcieńczyć w odpowiednich buforach zawierających nadtlenek, zapewniając badaczowi możliwość sformułowania dowolnego z wielu opublikowanych systemów reakcji DAB. Najpopularniejsza procedura sugeruje rozcieńczenie DAB (numer katalogowy ES005) 1:50 w buforze Tris-HCl 100 μmol/l, pH 7,6 i dodanie H(2)O(2), do końcowego stężenia 0,01%. Czas inkubacji wynosi od 5 do 15 minut. Dłuższy czas reakcji spowoduje niespecyficzne barwienie innych białek hemowych.
Application
INSTRUKCJE ROZCIEŃCZANIA:
Do 9 mL wody dejonizowanej dodać 1 mL ES010 i 0,1 mL H2O2. Można to następnie wykorzystać do rozcieńczenia ES005. Nie dodano żadnych konserwantów.
Physical form
Bufor cytrynianowy TRIS zawierający nadtlenek wodoru i 0,2% Tween.
Preparation Note
Przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C przez okres do 12 miesięcy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2100
description
-
description
Protein-Concentrate Kit (Micro) is suitable for concentrating proteins for running gels, raising antibodies, protein purification, protein assays & other applications.
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
protein purification: suitable (concentration)
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
77-92-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)