Przejdź do
EZFREAD01JP
EZ-Fluo™ Reader
Contains EZ-Fluo™ reader, power cord for Japan
Synonim(y):
Detection instrument, EZ-Fluo™ Reader Kit (JP), For rapid detection of microbial contamination in filterable samples, suitable for bioburden testing
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
106 840,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
41116129
eCl@ss:
32150319
106 840,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Poproś o wersję demonstracyjną
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
AC/DC input
100 V / 240 V, 50 - 60 Hz
Quality Segment
manufacturer/tradename
EZ-Fluo™
parameter
4.4 kg at 15 - 40 °C
H × W × L
12.5 cm × 14.2 cm × 24.9 cm
application(s)
environmental
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
EZ-Fluo™ Rapid Microbial Detection System
General description
The EZ-Fluo™ reader is part of the EZ-Fluo™ Rapid detection system. It is a fluorescent-based technology designed for fast and quantitative detection of microorganisms over a broad range of filterable samples. Fluorescent micro-colonies can be counted directly through the viewing window of the reader. The reader is supplied with the power cord according to Japan region.
Application
EZ-Fluo™ reader is a Rapid & non-destructive system for microbial detection in filterable samples
Legal Information
EZ-FLUO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EZFREAD01INEZFREAD01MXEZFREAD01AS
description
Contains EZ-Fluo™ reader, power cord for Japan
description
Contains EZ-Fluo™ reader, power cord for India
description
Contains EZ-Fluo™ reader, power cord for Mexico
description
Contains EZ-Fluo™ reader, power cord for Australia, New Zealand, and Argentina
compatibility
EZ-Fluo™ Rapid Microbial Detection System
compatibility
EZ-Fluo™ Rapid Microbial Detection System
compatibility
EZ-Fluo™ Rapid Microbial Detection System
compatibility
EZ-Fluo™ Rapid Microbial Detection System
application(s)
environmental
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
pharmaceutical
Quality Level
EQ2
Quality Level
EQ2
Quality Level
EQ2
Quality Level
EQ2
parameter
4.4 kg at 15 - 40 °C
parameter
4.4 kg at 15 - 40 °C
parameter
4.4 kg at 15 - 40 °C
parameter
4.4 kg at 15 - 40 °C
H × W × L
12.5 cm × 14.2 cm × 24.9 cm
H × W × L
12.5 cm × 14.2 cm × 24.9 cm
H × W × L
12.5 cm × 14.2 cm × 24.9 cm
H × W × L
12.5 cm × 14.2 cm × 24.9 cm
AC/DC input
100 V / 240 V, 50 - 60 Hz
AC/DC input
100 V / 240 V, 50 - 60 Hz
AC/DC input
100 V / 240 V, 50 - 60 Hz
AC/DC input
100 V / 240 V, 50 - 60 Hz
Still not finding the right product?
Explore all of our products under EZ-Fluo™ Reader
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)