Przejdź do
EZFREAD01UK
EZ-Fluo™ Reader
Contains EZ-Fluo™ reader, power cord for United Kingdom
Synonim(y):
Detection instrument, EZ-Fluo™ Reader Kit (UK), For rapid detection of microbial contamination in filterable samples, suitable for bioburden testing
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 unit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
106 840,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
41116129
eCl@ss:
32035490
106 840,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Poproś o wersję demonstracyjną
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
AC/DC input
100 V / 240 V, 50 - 60 Hz
Quality Segment
manufacturer/tradename
EZ-Fluo™
parameter
4.4 kg at 15 - 40 °C
H × W × L
12.5 cm × 14.2 cm × 24.9 cm
application(s)
environmental
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
EZ-Fluo™ Rapid Microbial Detection System
General description
The EZ-Fluo™ reader is part of the EZ-Fluo™ Rapid detection system. It is a fluorescent-based technology designed for fast and quantitative detection of microorganisms over a broad range of filterable samples. Fluorescent micro-colonies can be counted directly through the viewing window of the reader. The reader is supplied with the power cord according to United Kingdom region.
Application
EZ-Fluo™ reader is a Rapid & non-destructive system for microbial detection in filterable samples.
Legal Information
EZ-FLUO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EZFREAD01BREZFREAD01DKEZFREAD01CN
description
Contains EZ-Fluo™ reader, power cord for United Kingdom
description
Contains EZ-Fluo™ reader, power cord for Brazil
description
Contains EZ-Fluo™ reader, power cord for Denmark
description
Contains EZ-Fluo™ reader, power cord for China
compatibility
EZ-Fluo™ Rapid Microbial Detection System
compatibility
EZ-Fluo™ Rapid Microbial Detection System
compatibility
EZ-Fluo™ Rapid Microbial Detection System
compatibility
EZ-Fluo™ Rapid Microbial Detection System
manufacturer/tradename
EZ-Fluo™
manufacturer/tradename
EZ-Fluo™
manufacturer/tradename
EZ-Fluo™
manufacturer/tradename
EZ-Fluo™
H × W × L
12.5 cm × 14.2 cm × 24.9 cm
H × W × L
12.5 cm × 14.2 cm × 24.9 cm
H × W × L
12.5 cm × 14.2 cm × 24.9 cm
H × W × L
12.5 cm × 14.2 cm × 24.9 cm
AC/DC input
100 V / 240 V, 50 - 60 Hz
AC/DC input
100 V / 240 V, 50 - 60 Hz
AC/DC input
100 V / 240 V, 50 - 60 Hz
AC/DC input
100 V / 240 V, 50 - 60 Hz
application(s)
environmental
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
pharmaceutical
parameter
4.4 kg at 15 - 40 °C
parameter
4.4 kg at 15 - 40 °C
parameter
4.4 kg at 15 - 40 °C
parameter
4.4 kg at 15 - 40 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under EZ-Fluo™ Reader
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)