Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 pkg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2950,00 zł |
5 x 1 pkg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 13 650,00 zł |
10 x 1 pkg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 24 790,00 zł |
Informacje o tej pozycji
sample type cell culture supernatant
sample type serum
2950,00 zł
Nazwa produktu
Ludzka IL-8 Conferma® ELISA, quantification of Human IL-8 in serum, plasma, or culture media samples
Quality Segment
species reactivity
human
parameter
50 μL sample volume (4hr assay)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type cell culture supernatant
sample type serum
UniProt accession no.
application(s)
research use
assay range
accuracy: 77-102 (plasma)%
linearity: 105 (plasma)%, inter-assay cv: <4.7%
intra-assay cv: <4.0%
standard curve range: 0.82-200 pg/mL
accuracy: 70-105 (serum)%
linearity: 94-106 (serum)%
detection method
colorimetric (450nm/590nm)
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... CXCL8(3576)
General description
IL-8(6-77) ma 5-10-krotnie wyższą aktywność w aktywacji neutrofili, IL-8(5-77) ma zwiększoną aktywność w aktywacji neutrofili, a IL-8(7-77) ma wyższe powinowactwo do receptorów CXCR1 i CXCR2 w porównaniu do IL-8(1-77), odpowiednio.
Jest to test ELISA typu sandwich w formacie 96 dołków, który wykorzystuje nasz proces "Conferma" w celu zapewnienia wysokiego stopnia spójności między partiami. Proces ten obejmuje fizykochemiczną charakterystykę krytycznych odczynników ELISA w poszczególnych partiach, przy czym gotowe zestawy są oceniane przy użyciu biblioteki próbek w celu przejścia między partiami.
Application
Dostępne anality:
- IL-8
Kategoria badań:
- Cytokiny
- Zapalenie i immunologia
- Odpowiedź immunologiczna
- Choroby metaboliczne
Analysis Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description quantification of Human IL-8 in serum, plasma, or culture media samples | description quantification of human IL-6 in serum, plasma, or culture media samples | description quantification of human MCP-1 in serum, plasma, or culture media samples. | description recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C and 15N-labeled |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity - |
| Gene Information human ... CXCL8(3576) | Gene Information human ... IL6(3569) | Gene Information human ... CCL2(6347) | Gene Information human ... CXCL8(3576) |
| input sample type plasma (K2 EDTA) | input sample type serum | input sample type plasma (K2 EDTA) | input - |
| assay range accuracy: 77-102 (plasma)% | assay range inter-assay cv: <15% | assay range linearity: 94-106 (serum)%, inter-assay cv: <12.9% | assay range - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| detection method colorimetric (450nm/590nm) | detection method colorimetric (450nm/590nm) | detection method colorimetric (450nm/590nm) | detection method - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?