Przejdź do
FCABS254F
Milli-Mark® Przeciwciało anty-EGFR-FITC
Milli-Mark®, from rabbit
Synonim(y):
Receptor tyrosine-protein kinase ErbB-1, avian erythroblastic leukemia viral (v-erb-b) oncogene homolog, cell growth inhibiting protein 40, cell proliferation-inducing protein 61, epidermal growth factor receptor, epidermal growth factor receptor (avian
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
FACS
Citations:
-
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Milli-Mark®
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... EGFR(1956)
General description
134 kDa Obliczono
Receptor naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR; ErbB-1; HER1 u ludzi) jest receptorem na powierzchni komórki dla członków rodziny naskórkowego czynnika wzrostu (rodziny EGF) zewnątrzkomórkowych ligandów białkowych. EGFR jest członkiem rodziny receptorów ErbB, podrodziny czterech blisko spokrewnionych receptorowych kinaz tyrozynowych: EGFR (ErbB-1), HER2/c-neu (ErbB-2), Her 3 (ErbB-3) i Her 4 (ErbB-4). Mutacje wpływające na ekspresję lub aktywność EGFR mogą powodować raka. EGFR występuje na powierzchni komórek i jest aktywowany przez wiązanie specyficznych ligandów, w tym naskórkowego czynnika wzrostu i transformującego czynnika wzrostu α (TGFα). Po aktywacji przez ligandy czynnika wzrostu, EGFR przechodzi z nieaktywnej formy monomerycznej do aktywnego homodimeru. Oprócz tworzenia homodimerów po związaniu ligandu, EGFR może łączyć się z innym członkiem rodziny receptorów ErbB, takim jak ErbB2/Her2/neu, tworząc aktywowany heterodimer. Dimeryzacja EGFR stymuluje jego wewnątrzkomórkową aktywność kinazy białkowo-tyrozynowej. W rezultacie dochodzi do autofosforylacji pięciu reszt tyrozynowych (Y) w C-końcowej domenie EGFR.
Immunogen
Syntetyczny peptyd sprzężony z owalbuminą odpowiadający aminokwasom 1156-1186 przetworzonej mysiej C-końcowej domeny receptora EGF (EGFR) (numer akcesyjny Q01279). Sekwencja immunizująca ma 28/31 identyczności z sekwencją ludzkiego receptora EGF.
Application
Milli-Mark Anti-EGFR-FITC Antibody to przeciwciało przeciwko EGFR do stosowania w FC.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Growth Factors & Receptors
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało rozpoznaje ludzki EGFR
Physical form
Oczyszczona królicza poliklonalna IgG sprzężona z FITC w PBS z 0,1% azydkiem sodu i 15 mg/ml BSA.
Protein A purified
Preparation Note
Przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C z dala od światła w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Komórki A431
Evaluated by flow cytometry using A431 cells
Legal Information
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)