Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
ALEXA FLUOR™ 488
Clone:
polyclonal
Application:
FACS
Citations:
22
biological source
rabbit
conjugate
ALEXA FLUOR™ 488
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
manufacturer/tradename
Milli-Mark®
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NANOG(79923)
General description
34 kDa Obliczono
NANOG jest genem ulegającym ekspresji w embrionalnych komórkach macierzystych (ESC) i jest uważany za kluczowy czynnik w utrzymaniu pluripotencji. Uważa się, że NANOG działa w połączeniu z innymi czynnikami, takimi jak POU5F1 i SOX2, w celu ustalenia tożsamości ESC. Komórki te stanowią ważny obszar badań ze względu na ich zdolność do utrzymania pluripotencji, tj. komórki te mają zdolność do przekształcenia się w praktycznie każdą komórkę dowolnej z trzech warstw zarodkowych (endoderma, ektoderma, mezoderma).
NANOG może być przydatny w diagnostyce immunohistochemicznej nowotworów. NANOG ulega ekspresji w komórkach zarodkowych płodu oraz w niektórych nowotworach zarodkowych gonad i ośrodkowego układu nerwowego (OUN).
NANOG może być przydatny w diagnostyce immunohistochemicznej nowotworów. NANOG ulega ekspresji w komórkach zarodkowych płodu oraz w niektórych nowotworach zarodkowych gonad i ośrodkowego układu nerwowego (OUN).
Immunogen
Epitop: N-terminus
Liniowy peptyd z mysiego Nanog.
Application
Milli-Mark Anti-Nanog-Alexa Fluor 488 Antibody, N-terminus to przeciwciało przeciwko Nanog-Alexa Fluor 488 do stosowania w FC.
Research Category
Stem Cell Research
Stem Cell Research
Research Sub Category
Pluripotent & Early Differentiation
Pluripotent & Early Differentiation
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało rozpoznaje NANOG.
Physical form
Oczyszczona królicza poliklonalna IgG sprzężona z Alexa Fluor™ 488 w PBS z 0,1% azydkiem sodu i 15 mg/ml BSA
Antigen Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8 °C, chroniąc przed światłem, w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
2102 Komórki Ep
2102 Komórki Ep
Evaluated by flow cytometry using 2102 Ep cells
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?