Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1490,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1490,00 zł
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Milli-Mark®
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... H3C1(8350)
General description
Immunogen
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
Histone Modifying Proteins
Histones
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Komórki HeLa
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Milli-Mark®, from rabbit | description clone H11-4, Milli-Mark®, from mouse | description recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM161, purified immunoglobulin | description recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM150, purified immunoglobulin |
| conjugate FITC conjugate | conjugate FITC conjugate | conjugate - | conjugate - |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| biological source rabbit | biological source mouse | biological source - | biological source - |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity vertebrates | species reactivity human |
| Gene Information human ... H3C1(8350) | Gene Information human ... H3C1(8350) | Gene Information human ... H3C1(8350) | Gene Information human ... H3C1(8350) |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?