Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

FCMAB166F

Milli-Mark Anti-CD1a-FITC

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 test

Przewidywany termin wysyłki21 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.

1410,00 zł

Informacje o tej pozycji

NACRES:
NA.45
UNSPSC Code:
51111800
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
-

1410,00 zł


Przewidywany termin wysyłki21 października 2026Szczegóły


​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


Quality Segment

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.

Porównaj podobne pozycje

Wyświetl pełne porównanie

Pokaż różnice

1 of 1

Ta pozycja
SAB4700030FCMAB176FFCMAB390F
description

-

description

clone HI149, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution

description

clone DK25, Milli-Mark®, from mouse

description

clone H11-4, Milli-Mark®, from mouse

Quality Level

300

Quality Level

100

Quality Level

100

Quality Level

100


Klasa składowania

12 - Non Combustible Liquids

Co się dzieje?

WGK 2



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów