Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.44
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
SN3, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
SN3, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Milli-Mark®
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CD24(100133941)
General description
35-45 kDa (Turni, 2002)
Antygen CD24, którego masa cząsteczkowa wynosi 35-45 kDa, jest cząsteczką powierzchniową zakotwiczoną w glikozylofosfatydyloinozytolu (GPI). Jest członkiem rodziny, która obejmuje również HSA i CD52. Sieciowanie CD24 może indukować wzrost wewnątrzkomórkowego Ca++ w dojrzałych limfocytach B (Turni, 2002).
CD24 ulega ekspresji na wielu etapach rozwoju komórek B, począwszy od przedziału komórek pro-B CD34+ szpiku kostnego, a skończywszy na dojrzałych powierzchniowych komórkach B IgM+/IgD+. Komórki plazmatyczne wykazują bardzo niski lub znikomy poziom ekspresji CD24 (Le Bien, 1995). CD24 nie ulega ekspresji na powierzchni komórek normalnych limfocytów T lub monocytów, ale ulega ekspresji na dojrzałych granulocytach (Le Bien, 1995; Fukukawa, 1986). Antygen jest również obecny na różnych typach nabłonka (Turni, 2002).
CD24 ulega ekspresji na wielu etapach rozwoju komórek B, począwszy od przedziału komórek pro-B CD34+ szpiku kostnego, a skończywszy na dojrzałych powierzchniowych komórkach B IgM+/IgD+. Komórki plazmatyczne wykazują bardzo niski lub znikomy poziom ekspresji CD24 (Le Bien, 1995). CD24 nie ulega ekspresji na powierzchni komórek normalnych limfocytów T lub monocytów, ale ulega ekspresji na dojrzałych granulocytach (Le Bien, 1995; Fukukawa, 1986). Antygen jest również obecny na różnych typach nabłonka (Turni, 2002).
Immunogen
Wyizolowana frakcja błonowa linii komórek białaczkowych pre-B NALM-1.
Application
Wykrywaj CD24 przy użyciu tego przeciwciała Milli-Mark Anti-CD24-FITC, klon SN3 zatwierdzony do stosowania w FC.
Research Category
Inflammation & Immunology
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało rozpoznaje ludzki antygen CD24.
Physical form
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1 sprzężona z FITC w 0,05 M buforze Tris-HCl z 1% BSA, azydkiem sodu w stężeniu 0,097% przy pH 7,2.
Protein A purified
Preparation Note
Przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania. Chronić przed światłem w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez 6 miesięcy od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
PBMC
PBMC
Evaluated by flow cytometry using human PBMCs
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?