Przejdź do
FCMAB191F
Milli-Mark® Przeciwciało anty-CD27-FITC, klon M-T271
clone M-T271, Milli-Mark®, from mouse
Synonim(y):
CD27 antigen, CD27L receptor, T-cell activation antigen CD27, T14, Tumor necrosis factor receptor superfamily member 7
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.44
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
M-T271, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
-
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
M-T271, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Milli-Mark®
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CD27(939)
General description
120 kDa (Bigler, 1988; Sugita, 1992; Morimoto, 1995)
CD27, członek nadrodziny receptorów czynnika wzrostu nerwów (NGFR), jest białkiem transmembranowym typu I składającym się z homodimeru 120 kDa połączonego disiarczkiem (Bigler, 1988; Sugita, 1992; Morimoto, 1995). CD27 ulega ekspresji na dojrzałych tymocytach i na większości ludzkich limfocytów T krwi obwodowej, zarówno na podgrupach CD4+, jak i CD8+. CD27 ulega również ekspresji na aktywowanych komórkach B i części spoczynkowych komórek NK (Maurer, 1990; Sugita, 1992). Wśród limfocytów T CD4+, CD27 ulega preferencyjnej ekspresji na niezasymilowanych limfocytach T CD4+CD45RA+CD45R0-, podczas gdy zasymilowane limfocyty T CD4+CD45RA-CD45R0+ wykazują niski poziom ekspresji CD27 (Sugita, 1992). Podczas aktywacji ekspresja CD27 jest zwiększona na komórkach B i niezasymilowanych limfocytach T, podczas gdy zasymilowane limfocyty T mają stosunkowo niską zdolność do regulacji CD27 (Morimoto, 1995; Hintzen, 1994). Aktywacji towarzyszy również pojawienie się rozpuszczalnej formy CD27 (sCD27) o masie 32 kDa, występującej w supernatantach aktywowanych limfocytów (Hintzen, 1994).
Uważa się, że CD27 odgrywa rolę w aktywacji komórek T, ponieważ ekspresja jest regulowana w górę podczas aktywacji komórek T (Bigler, 1988; Sugita, 1992; Morimoto, 1995; Maurer, 1990; Hintzen, 1994; Lens, 1995).
Immunogen
Białaczkowe limfocyty T krwi obwodowej od pacjenta z przewlekłą białaczką limfocytów T (T-CLL)
Application
To przeciwciało Milli-Mark Anti-CD27-FITC, klon M-T271, zostało zatwierdzone do stosowania w FC do wykrywania CD27.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało rozpoznaje ludzki antygen CD27.
Physical form
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1 sprzężona z FITC w 0,05 M buforze Tris-HCl z 1% BSA, azydkiem sodu w stężeniu 0,097% przy pH 7,2.
Protein A purified
Preparation Note
Przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania. Chronić przed światłem w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez 6 miesięcy od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
PBMC
Evaluated by flow cytometry using human PBMCs
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABF401MABF553MABF551
description
clone M-T271, Milli-Mark®, from mouse
description
clone O323, from mouse
description
clone O323, from mouse
description
clone O323, from mouse
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
Gene Information
human ... CD27(939)
Gene Information
human ... CD27(939)
Gene Information
human ... CD27(939)
Gene Information
human ... CD27(939)
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
conjugate
FITC conjugate
conjugate
PE
conjugate
PE
conjugate
Allophycocyanin conjugate
clone
M-T271, monoclonal
clone
O323, monoclonal
clone
O323, monoclonal
clone
O323, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)