Przejdź do
FCMAB192F
Milli-Mark® Przeciwciało anty-CD30-FITC, klon Ber-H2
clone Ber-H2, Milli-Mark®, from mouse
Synonim(y):
Tumor necrosis factor receptor superfamily member 8, CD30L receptor, Lymphocyte activation antigen CD30, Ki-1 antigen
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1450,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.44
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
Ber-H2, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
1
1450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
Ber-H2, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Milli-Mark®
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TNFRSF8(943)
General description
120 kDa (de Bruin, 1995)
CD30 jest przezbłonowym receptorem cytokin należącym do nadrodziny receptorów czynnika martwicy nowotworów (TNF). Dojrzały CD30 ma masę cząsteczkową 120 kDa i pochodzi z białka prekursorowego 90 kDa (de Bruin, 1995). Domena zewnątrzkomórkowa CD30 jest homologiczna z domeną członków nadrodziny receptorów TNF, podczas gdy nie ma homologii w domenie cytoplazmatycznej, co sugeruje znaczne różnice w mechanizmach sygnalizacji (Falini, 1995). Ekspresja CD30 występuje na komórkach Hodgkina i Reeda-Sternberga (H-RS) oraz na aktywowanych limfocytach B i T (de Bruin, 1995). Przeciwciało z linii komórkowej hybrydoma Ber-H2 zostało włączone do Fourth International Workshop on Human Leukocyte Differentiation Antigens i stwierdzono, że należy do klastra CD30 (Schwarting, 1989).
Immunogen
Linia ko-komórkowa utworzona od człowieka z chorobą Hodgkina z linii komórek T.
Application
Przeciwciało Milli-Mark Anti-CD30-FITC, klon Ber-H2 wykrywa poziom CD30 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w FC.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało rozpoznaje ludzki antygen CD30.
Physical form
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1 sprzężona z FITC w 0,05 M buforze Tris-HCl z 1% BSA, azydkiem sodu w stężeniu 0,097% przy pH 7,2.
Protein A purified
Preparation Note
Przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C z dala od światła w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Komórki Jurkat
Evaluated by flow cytometry using Jurkat cells
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4700150SAB4700799SAB56000325
description
clone Ber-H2, Milli-Mark®, from mouse
description
clone MEM-268, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
clone Ber-H8
description
clone RM425, affinity purified immunoglobulin
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
-
Gene Information
human ... TNFRSF8(943)
Gene Information
human ... TNFRSF8(943)
Gene Information
human ... TNFRSF8(943)
Gene Information
human ... TNFRSF8(943)
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
conjugate
unconjugated
conjugate
-
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
clone
Ber-H2, monoclonal
clone
MEM-268, monoclonal
clone
Ber-H8, monoclonal
clone
RM425, monoclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)