Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 tests | Przewidywany termin wysyłki08 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1490,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1490,00 zł
Przewidywany termin wysyłki08 grudnia 2026Szczegóły
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
LM609, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Milli-Mark®
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ITGAV(3685)
General description
Immunogen
Application
Cell Structure
Integrins
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Rozcieńczanie przeciwciał do barwienia komórek:
- Przygotować roztwór roboczy przeciwciała, rozcieńczając przeciwciało pierwotne w stosunku 1:5 z PBS
- Dozować objętość roztworu roboczego na test zgodnie z liczbą komórek wskazaną w poniższej tabeli.
- 5 µL dla cytometru przepływowego Guava
- 10 µL dla innych urządzeń do cytometrii przepływowej
Analysis Note
Komórki U937
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clone LM609, Milli-Mark®, from mouse | description clone LM609, Chemicon®, from mouse | description clone LM609, Chemicon®, from mouse | description clone LM609, Chemicon®, from mouse |
| species reactivity human | species reactivity canine, human, monkey, rabbit, pig, bovine, avian, chicken | species reactivity chicken, canine, rabbit, avian, monkey, human, pig, bovine | species reactivity canine, chicken, pig, avian, human, bovine, rabbit, monkey |
| Gene Information human ... ITGAV(3685) | Gene Information human ... ITGAV(3685) | Gene Information human ... ITGAV(3685) | Gene Information human ... ITGAV(3685) |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| conjugate FITC conjugate | conjugate FITC conjugate | conjugate - | conjugate biotin conjugate |
| clone LM609, monoclonal | clone LM609, monoclonal | clone LM609, monoclonal | clone LM609, monoclonal |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form purified antibody |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Co się dzieje?
WGK 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?