Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Quality Segment
manufacturer/tradename
Estapor®
packaging
bottle of 10ml-10L (dark bottle)
concentration
1% solids
technique(s)
lateral flow assay: suitable (Immunoassay)
color
fluorescent green
matrix
polymeric Poly-styrene-co-acrylate
bead diameter
0.130-0.190 μm±<5%
capacity
>300 μeq/g surface charge density
λmax
470 nm (Emission at 525 nm)
functional group
carboxylic acid (COOH)
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Estapor® Fluorescent Carboxylated microspheres
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9002-93-1
9002-93-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?