Przejdź do
GF136
Rekombinowane ludzkie białko BAFF
The Human BAFF protein (B-cell activating factor belonging to the TNF family) is a novel ligand in the TNF family.
Synonim(y):
B-cell Activation Factor, TALL-1, THANK, BLyS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Przewidywany termin wysyłki15 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1490,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160405
Assay:
>98% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Mol wt:
Mw 17.0 kDa
1490,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 października 2026Szczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
assay
>98% (SDS-PAGE)
mol wt
Mw 17.0 kDa
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
impurities
<0.1 ng/μg Endotoxin (of BAFF; 1 EU/ug)
input
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Ludzki BAFF (czynnik aktywujący komórki B należący do rodziny TNF) jest nowym ligandem w rodzinie TNF. BAFF odgrywa ważną rolę jako współstymulator proliferacji i funkcji komórek B. Rekombinowany ludzki BAFF jest rozpuszczalnym białkiem o masie 17,0 kDa zawierającym 153 reszty aminokwasowe, obejmującym zewnątrzkomórkową domenę BAFF podobną do TNF.
Źródło produktu: E.coli
Physical form
Liofilizowany ze sterylnie przefiltrowanego 0,5-krotnego PBS, pH 7,5 i 0,5 mM DTT, bez dodatków.
Preparation Note
Liofilizowany proszek jest stabilny przez kilka tygodni w temperaturze pokojowej, ale najlepiej przechowywać go w temperaturze -20°C przez okres do jednego roku od daty otrzymania. Odtworzony materiał można przechowywać w temperaturze 2°-8°C przez tydzień, ale zaleca się przechowywanie nierozcieńczonych podwielokrotności w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Analysis Note
Aktywność swoista: Ludzki BAFF jest biologicznie aktywny w porównaniu do standardów. ED50 określony przez jego zależną od dawki aktywność mitogenną na ludzkich komórkach RPMI 8226 wynosi 5-10 ng/ml.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GF318B6681SRP3305
description
The Human BAFF protein (B-cell activating factor belonging to the TNF family) is a novel ligand in the TNF family.
description
-
description
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
description
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
assay
>98% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
>95% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
biological source
human
biological source
-
biological source
-
biological source
human
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
mol wt
Mw 17.0 kDa
mol wt
-
mol wt
28 kDa by SDS-PAGE (reducing)
mol wt
17.0 kDa
UniProt accession no.
Q9Y275
UniProt accession no.
Q9Y275
UniProt accession no.
Q9Y275
UniProt accession no.
Q9Y275
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)