Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Przewidywany termin wysyłki20 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1490,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1490,00 zł
Przewidywany termin wysyłki20 listopada 2026Szczegóły
biological source
human
Quality Segment
assay
>98% (SDS-PAGE)
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
<0.1 ng/μg endotoxin (of PDGF-BB; 1EU/μg)
input
sample type neural stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
Gene Information
human ... PDGFB(5155)
General description
Application
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description The Platelet Derived Growth Factor (PDGF) is a potent mitogen for a wide range of cell types including fibroblasts, smooth muscle & connective tissue. | description Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture | description PDGF-BB, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture | description recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture |
| assay >98% (SDS-PAGE) | assay ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (SDS-PAGE) | assay ≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE) |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source mouse |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in - | shipped in wet ice |
| impurities <0.1 ng/μg endotoxin (of PDGF-BB; 1EU/μg) | impurities <0.1 EU/μg endotoxin, tested | impurities - | impurities - |
| Gene Information human ... PDGFB(5155) | Gene Information human ... PDGFB(5155) | Gene Information human ... PDGFB(5155) | Gene Information mouse ... PDGFB(18591) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-19-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?