Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 μg | Sprawdź dostępność w koszyku | 1720,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
Impurities:
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg)
1720,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
FGF-acidic jest jednym z 23 znanych członków rodziny FGF. Białka z tej rodziny odgrywają kluczową rolę podczas rozwoju prenatalnego i postnatalnego wzrostu i regeneracji różnych tkanek, poprzez promowanie proliferacji i różnicowania komórek. FGF-acidic jest nieglikozylowanym czynnikiem wzrostu wiążącym heparynę, który ulega ekspresji w mózgu, nerkach, siatkówce, komórkach mięśni gładkich, macierzy kostnej, osteoblastach, astrocytach i komórkach śródbłonka. FGF-acidic ma zdolność sygnalizowania poprzez wszystkie receptory FGF. Rekombinowany ludzki FGF-acidic jest białkiem o masie 16,0 kDa składającym się ze 141 reszt aminokwasowych.
Źródło produktu: Białko ulega ekspresji w bakterii E. coli.
Białko jest wytwarzane bez użycia jakichkolwiek produktów/odczynników pochodzenia zwierzęcego i jest uważane za wolne od zwierząt i może być stosowane w protokołach, w których należy unikać możliwej transmisji wirusów zwierzęcych i zanieczyszczenia.
Białko jest wytwarzane bez użycia jakichkolwiek produktów/odczynników pochodzenia zwierzęcego i jest uważane za wolne od zwierząt i może być stosowane w protokołach, w których należy unikać możliwej transmisji wirusów zwierzęcych i zanieczyszczenia.
Application
Research Category
Stem Cell Research
Stem Cell Research
Research Sub Category
Growth Factors & Receptors
Growth Factors & Receptors
Physical form
Produkt jest prezentowany w 5 mM fosforanie sodu, pH 8,0 + 100 mM NaCl. i jest filtrowany przez filtr 0,2 mikrona przed liofilizacją.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C przez okres do 4 miesięcy od daty otrzymania. Odwirować fiolkę przed otwarciem.
Odtworzyć w 5 mM fosforanie sodu, pH 8,0 do stężenia <0,5 mg/ml. Nie wirować. W przypadku dłuższego przechowywania zaleca się dalsze rozcieńczenie w buforze zawierającym białko nośnikowe i przechowywanie w podwielokrotnościach roboczych w temperaturze -20°C.
Odtworzyć w 5 mM fosforanie sodu, pH 8,0 do stężenia <0,5 mg/ml. Nie wirować. W przypadku dłuższego przechowywania zaleca się dalsze rozcieńczenie w buforze zawierającym białko nośnikowe i przechowywanie w podwielokrotnościach roboczych w temperaturze -20°C.
Analysis Note
Bioactivity assay:
Assay #1: The ED50 as determined by the dose-dependent stimulation of thymidine uptake by BaF3 cells expressing FGF receptors is ≤ 10 ng/ml corresponding to a specific activity of ≥ 1 x 10^5 units/mg.
Assay #2: The ED50 was determined by a cell proliferation
assay using balb/c 3T3 cells is ≤ 0.5 ng/ml in the presence
of 10 μg/ml heparin, corresponding to a specific activity of
≥ 2 x 10^6 units/mg.
Assay #1: The ED50 as determined by the dose-dependent stimulation of thymidine uptake by BaF3 cells expressing FGF receptors is ≤ 10 ng/ml corresponding to a specific activity of ≥ 1 x 10^5 units/mg.
Assay #2: The ED50 was determined by a cell proliferation
assay using balb/c 3T3 cells is ≤ 0.5 ng/ml in the presence
of 10 μg/ml heparin, corresponding to a specific activity of
≥ 2 x 10^6 units/mg.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description - | description - | description - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| impurities <0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg) | impurities <0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg) | impurities <0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg) |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under FGF-kwasowy, ludzki rekombinowany
Wolny od zwierząt
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?