Przejdź do
GF326
IL-13,
Ludzkie rekombinowane zwierzę wolne
Synonim(y):
Interleukin-13, IL13
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 μg
Przewidywany termin wysyłki09 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1770,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160405
1770,00 zł
Przewidywany termin wysyłki09 listopada 2026Szczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
impurities
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg)
Quality Segment
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
IL-13 jest cytokiną immunoregulacyjną produkowaną głównie przez aktywowane komórki Th2, a także przez komórki tuczne i komórki NK. Ukierunkowana delecja IL-13 u myszy spowodowała upośledzenie rozwoju komórek Th2 i wskazała na ważną rolę IL-13 w wydalaniu pasożytów żołądkowo-jelitowych. IL-13 wywiera działanie przeciwzapalne na monocyty i makrofagi oraz hamuje ekspresję cytokin zapalnych, takich jak IL-1β, TNF-α, IL-6 i IL-8. Wykazano również, że IL-13 zwiększa proliferację komórek B i indukuje przełączanie izotypów, co skutkuje zwiększoną produkcją IgE. Blokowanie aktywności IL-13 hamuje patofizjologię astmy. Ludzka i mysia IL-13 jest reaktywna międzygatunkowo.
Rekombinowana ludzka IL-13 jest białkiem o masie 12,6 kDa składającym się ze 115 reszt aminokwasowych.
Źródło produktu: Białko ulega ekspresji w bakterii E. coli.
Białko jest wytwarzane bez użycia jakichkolwiek produktów/odczynników pochodzenia zwierzęcego i jest uważane za wolne od zwierząt i może być stosowane w protokołach, w których należy unikać możliwej transmisji wirusów zwierzęcych i zanieczyszczenia.
Application
Research Category
Stem Cell Research
Research Sub Category
Growth Factors & Receptors
Physical form
Produkt jest prezentowany w 20 mM fosforanie sodu, pH 7,0 i jest filtrowany przez filtr 0,2 mikrona przed liofilizacją.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C przez okres do 4 miesięcy od daty otrzymania przed otwarciem fiolki.
Rozpuścić w wodzie do stężenia 0,1-1,0 mg/ml. Nie wirować. W przypadku dłuższego przechowywania zaleca się dalsze rozcieńczenie w buforze zawierającym białko nośnikowe i przechowywanie w podwielokrotnościach roboczych w temperaturze -20°C.
Analysis Note
The ED50 was determined by its ability to stimulate the proliferation of human TF-1 cells. The expected ED50 is ≤ 1.0 ng/ml, corresponding to a specific activity of ≥1 x 10^6
units/mg.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GF336I1771GF335
description
-
description
-
description
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
description
-
UniProt accession no.
P35225
UniProt accession no.
O95760
UniProt accession no.
P35225
UniProt accession no.
P08700
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
impurities
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg)
impurities
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg)
impurities
endotoxin, tested
impurities
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg)
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)