Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1770,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160405
1770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
IL-15 jest cytokiną immunomodulującą, która stymuluje proliferację limfocytów T i dzieli wiele właściwości biologicznych z IL-2. IL-15 wywiera swoje działanie biologiczne głównie na limfocyty T. Jest również niezbędna do rozwoju, przeżycia i aktywacji komórek NK. Zwiększona ekspresja IL-15 została powiązana z reumatoidalnym zapaleniem stawów, chorobą zapalną miski i chorobami związanymi z retrowirusami HIV i HTLV-I.
Rekombinowana ludzka IL-15 jest białkiem o masie 12,9 kDa składającym się ze 115 reszt aminokwasowych.
Rekombinowana ludzka IL-15 jest białkiem o masie 12,9 kDa składającym się ze 115 reszt aminokwasowych.
Physical form
Produkt jest prezentowany w 20 mM fosforanie sodu, pH 8,0 i jest filtrowany przez filtr 0,2 mikrona przed liofilizacją.
Analysis Note
The ED50 was determined by its ability to stimulate the proliferation of mouse CTLL-2 cells. The expected ED50 is ≤ 0.5 ng/ml, corresponding to a specific activity of ≥ 2 x 10^6 units/mg.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| impurities <0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg) | impurities <0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg) | impurities <0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg) | impurities <0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg) |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C |
| shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?