Przejdź do
GF341
KGF,
Ludzkie rekombinowane zwierzę wolne
Synonim(y):
FGF7, HBGF-7, FGF-7, KGF
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 μg
Przewidywany termin wysyłki03 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1540,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160405
1540,00 zł
Przewidywany termin wysyłki03 listopada 2026Szczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
impurities
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg)
Quality Segment
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
KGF/FGF-7 jest jednym z 23 znanych członków rodziny FGF. Białka z tej rodziny odgrywają kluczową rolę podczas rozwoju prenatalnego i postnatalnego wzrostu i regeneracji różnych tkanek, poprzez promowanie proliferacji i różnicowania komórek. KGF/FGF-7 jest czynnikiem mitogennym specyficznym dla komórek nabłonkowych i keratynocytów. KGF/FGF-7 sygnalizuje poprzez FGFR 2b. KGF/FGF-7 odgrywa rolę w rozwoju nerek i płuc, angiogenezie i gojeniu się ran.
Rekombinowany ludzki KGF/FGF-7 jest białkiem o masie 18,9 kDa składającym się ze 163 reszt aminokwasowych.
Źródło produktu: Białko ulega ekspresji w bakterii E. coli.
Białko jest wytwarzane bez użycia jakichkolwiek produktów/odczynników pochodzenia zwierzęcego i jest uważane za wolne od zwierząt i może być stosowane w protokołach, w których należy unikać możliwej transmisji wirusów zwierzęcych i zanieczyszczenia.
Application
Research Category
Stem Cell Research
Research Sub Category
Growth Factors & Receptors
Physical form
Produkt jest prezentowany w 15 mM fosforanie sodu pH 7,0 + 0,25 M NaCl i jest filtrowany przez filtr 0,2 mikrona przed liofilizacją.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C przez okres do 4 miesięcy od daty otrzymania przed otwarciem fiolki.
Rozpuścić w 1x PBS do stężenia 0,5-1,0 mg/ml. Nie wirować. W przypadku dłuższego przechowywania zaleca się dalsze rozcieńczenie w buforze zawierającym białko nośnikowe i przechowywanie w podwielokrotnościach roboczych w temperaturze -20°C.
Analysis Note
The ED50 as determined by the dose-dependent stimulation of thymidine uptake by KGF-responsive BaF3 cells is ≤ 10 ng/ml
corresponding to a specific activity of ≥ 1 x 10^5 units/mg.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SRP3100GF328GF330
description
-
description
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for cell culture
description
-
description
-
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
UniProt accession no.
P21781
UniProt accession no.
P21781
UniProt accession no.
Q16552
UniProt accession no.
P01583
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
impurities
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg)
impurities
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
impurities
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg)
impurities
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)