Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1770,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160405
1770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
SDF-1α i β są chemokinami CXC pochodzenia zrębu i sygnalizują poprzez receptor CXCR4. SDF-1α i β chemoatraktują limfocyty B i T oraz wykazano, że indukują migrację komórek macierzystych CD34+. Ponadto białka SDF-1 wywierają działanie supresyjne na HIV w komórkach wykazujących ekspresję receptora CXCR4.
Rekombinowane ludzkie SDF-1β jest białkiem o masie 8,5 kDa zawierającym 72 reszty aminokwasowe.
Rekombinowane ludzkie SDF-1β jest białkiem o masie 8,5 kDa zawierającym 72 reszty aminokwasowe.
Analysis Note
Determined by its ability to chemoattract human peripheral T cells activated with PHA and IL-2 using a concentration range of 20.0- 80.0 ng/ml.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description - | description - | description Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC) |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| impurities <0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg) | impurities <0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg) | impurities <0.1 EU/μg endotoxin, tested |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?