Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
Assay:
>95% (SDS-PAGE)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
Czynniki wzrostu HumanKine są wyrażane w opatentowanym systemie ekspresji białka ludzkiego 293 i są wytwarzane bez użycia jakichkolwiek produktów pochodzenia zwierzęcego i są uważane za wolne od promieniowania Xeno.
Interleukina-17F (IL-17F) jest cytokiną, która wykazuje podobieństwo sekwencji do IL17. Cytokina ta ulega ekspresji przez aktywowane limfocyty T i wykazano, że stymuluje produkcję kilku innych cytokin, w tym IL6, IL8 i CSF2/GM-CSF. Stwierdzono również, że cytokina ta hamuje angiogenezę komórek śródbłonka i indukuje komórki śródbłonka do produkcji IL2, TGFB1/TGFB i białka chemoatraktanta monocytów-1.
Physical form
Produkt jest prezentowany w PBS i filtrowany przez filtr 0,2 mikrona przed liofilizacją.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C przez okres do 4 miesięcy od daty otrzymania. Dalsze rozcieńczenia powinny być wykonane w odpowiednim buforze lub pożywce, do której dodano białko.
Analysis Note
Bioactivity assay: Determined by the dose-dependent induction of IL-6 secretion from NDHF Adult fibroblasts. ED50 is typically 100-500 ng/ml.
HumanKine IL-17F is manufactured using all non-animal reagents and is considered Xeno-Free
Legal Information
HumanKine is a registered trademark of Proteintech Group, Inc. and Humanzyme, Inc
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under HumanKine® IL-17F, ludzka rekombinowana wolna od ksenonów
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?