Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Przewidywany termin wysyłki21 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1870,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
Assay:
>95% (SDS-PAGE)
1870,00 zł
Przewidywany termin wysyłki21 października 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
Czynniki wzrostu HumanKine są wyrażane w opatentowanym systemie ekspresji białka ludzkiego 293 i są wytwarzane bez użycia jakichkolwiek produktów pochodzenia zwierzęcego i są uważane za wolne od promieniowania Xeno.
Interleukina-23 (IL-23) jest heterodimerem, połączenie podjednostki p19 specyficznej dla IL-23 i podjednostki p40 specyficznej dla IL-12 tworzy biologicznie aktywne białko. Wykazano, że podobnie jak IL-12, IL-23 aktywuje czynnik transkrypcyjny STAT4 (transduktor sygnału i aktywator transkrypcji-4). W przeciwieństwie do IL-12, IL-23 wydaje się również odgrywać rolę w sygnalizacji komórek T pamięci. IL-23, w połączeniu z IL-17, jest ważna w kontrolowaniu wzrostu bakterii i odpowiedzi zapalnej w organizmie z gruźlicą. Ma zdolność do indukowania aktywacji Th17 i stymulowania stanu zapalnego w wielu typach tkanek, w tym w zmianach przyzębia.
Physical form
Produkt jest prezentowany w PBS i filtrowany przez filtr 0,2 mikrona przed liofilizacją.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C przez okres do 4 miesięcy od daty otrzymania. Dalsze rozcieńczenia powinny być wykonane w odpowiednim buforze lub pożywce, do której dodano białko.
Analysis Note
Bioactivity assay: Determined by the dose-dependent secretion of h-IFN-gamma from human PBMC. ED50 is typically 2-20 ng/ml.
HumanKine IL-23 is manufactured using all non-animal reagents and is considered Xeno-Free
Legal Information
HumanKine is a registered trademark of Proteintech Group, Inc. and Humanzyme, Inc
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| assay >95% (SDS-PAGE) | assay >95% (SDS-PAGE) | assay >95% (SDS-PAGE) | assay >95% (SDS-PAGE) |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| feature endotoxin free | feature endotoxin free | feature endotoxin free | feature endotoxin free |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under HumanKine® IL-23, ludzka rekombinowana wolna od ksenonów
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?