Merck
GF443
Thrombopoietin Human
HumanKine®, recombinant, Xeno-free, >95% (SDS-PAGE), suitable for cell culture
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.27
Assay:
>95% (SDS-PAGE)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
HumanKine® TPO, ludzka rekombinowana substancja wolna od ksenonów,
assay
>95% (SDS-PAGE)
Quality Segment
feature
endotoxin free
UniProt accession no.
General description
Aktywiny, należące do nadrodziny TGF-beta, są dwusiarczkowymi białkami dimerycznymi pierwotnie oczyszczonymi z płynów gonadalnych jako białka stymulujące uwalnianie hormonu folikulotropowego przysadki (FSH). Białka aktywiny mają szeroki zakres aktywności biologicznych, w tym indukcję mezodermy, różnicowanie komórek nerwowych, przebudowę kości, hematopoezę i role w fizjologii reprodukcyjnej. Aktywność biologiczna aktywiny A może być neutralizowana przez inhibiny i dyfuzyjnego antagonistę TGF-β, folistatynę. Ludzka aktywina A jest połączonym disiarczkiem homodimerem o pozornej masie cząsteczkowej 25 kDa. Cytokina ta jest wytwarzana w chemicznie zdefiniowanym podłożu bez surowicy.
Czynniki wzrostu HumanKine są wyrażane w opatentowanym systemie ekspresji białka ludzkiego 293 i są wytwarzane bez użycia jakichkolwiek produktów pochodzenia zwierzęcego i są uważane za wolne od promieniowania Xeno.
Physical form
Produkt jest prezentowany w PBS i filtrowany przez filtr 0,2 mikrona przed liofilizacją.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C przez okres do 4 miesięcy od daty otrzymania. Dalsze rozcieńczenia powinny być wykonane w odpowiednim buforze lub pożywce, do której dodano białko.
Analysis Note
Bioactivity assay: Determined by the dose-dependent stimulation of the proliferation of human TF-1 cells (human erythroleukemic
indicator cell line). ED50 is typically 0.5-5 ng/ml.
HumanKine TPO is manufactured using all non-animal reagents and is considered Xeno-Free
Legal Information
HumanKine is a registered trademark of Proteintech Group, Inc. and Humanzyme, Inc
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)