Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Informacje o tej pozycji
Kod UNSPSC:
41116102
NACRES:
NA.41
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
forma przeciwciała
unpurified
klon
MS-62/MS-69, monoclonal
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 10 × 5 mL
stężenie
20-41 mg/mL protein (Total Protein Range)
metody
agglutination assay: suitable
pH
7.0-7.4
izotyp
IgM
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 30 months from date of filtration
For the manufacture of blood typing IVD′s
For In Vitro use only
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 30 months from date of filtration
For the manufacture of blood typing IVD′s
For In Vitro use only
Zastosowanie
For use by Tube;Slide;Microplate;Gel and Column techniques
Vialled, Unlabeled
Informacje prawne
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1