Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Kod UNSPSC:
31171500
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócMateriały
316L stainless steel plate
ceramic bearing (Female Bearing)
Parametry
5-135 °C temp. range (41-275 °C)
Średnia chropowatość (RA)
≤0.38 μm (Surface Treatment: Electropolished)
zakres pH
1-14
Opis ogólny
Bar/Plate: Stainless Steel 316L/ EN1.4435Female Bearing: Ceramic Sic
NovAseptic® mixers offer a complete solution for mixing throughout theprocess line and are designed for a wide variety of mixing applications in thepharmaceutical and biotechnology industries.
Opakowanie
The male bearing is packaged in a closed box.
Inne uwagi
Mixing Head/ Bar/Plate (316L) Female Bearing UNCD coated
Informacje prawne
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany