Przejdź do
GR11
Anty-IGF-IR (Ab-1) mysie mAb (αIR3)
liquid, clone αIR3, Calbiochem®
Synonim(y):
Anty-IGF-R, receptor czynnika wzrostu podobnego do insuliny, Receptor czynnika wzrostu podobnego do insuliny, Anti-IGF-R
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
Clone:
αIR3, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
—
Citations:
10
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
αIR3, monoclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
do not freeze
dilution
(Immunoblotting (not recommended)
Immunofluorescence (1-5 µg/mL)
Immunoprecipitation (1-2 µg/sample)
Neutralization Studies (1 µg/mL)
Paraffin Sections (not recommended))
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... IGF1R(3480)
General description
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne wytwarzane przez immunizację myszy SJL określonym immunogenem i fuzję splenocytów z mysimi komórkami szpiczaka FO (patrz referencje do aplikacji). Rozpoznaje podjednostki α ~130 kDa i β ~90 kDa receptora IGF-I.
Rozpoznaje podjednostki α ~130 kDa i β ~90 kDa receptora IGF-I.
To mysie mAb anty-IGF-IR (Ab-1) (αIR3) zostało zatwierdzone do stosowania w immunoblottingu, IF, IP, badaniach neutralizacji, skrawkach parafinowych do wykrywania IGF-IR (Ab-1).
Immunogen
Człowiek
częściowo oczyszczony receptor IGF-I łożyska ludzkiego
Application
Immunoblotting (niezalecany)
Immunofluorescencja (1-5 µg/ml)
Immunoprecypitacja (1-2 µg/próbkę)
Badania neutralizacji (1 µg/ml; stosować nr kat. GR11L)
Skrawki parafinowe (niezalecane)
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W 0,05 M buforze fosforanu sodu, 0,2% żelatyny.
Analysis Note
Kontrola negatywna
Komórki HS27
Kontrola pozytywna
Komórki HepG2
Other Notes
Anti-IGF-I Receptor (Ab-1) Mysie mAb (αIR3) immunoprecypituje podjednostki α i β receptora IGF-I. Blokuje wiązanie IGF-I z jego receptorem i może słabo wiązać się z receptorem insuliny. Hamuje również wzrost komórek MCF-7 w hodowli, co sugeruje, że receptor IGF-I może być zaangażowany w autokrynną regulację wzrostu komórek (patrz odniesienia do aplikacji). Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Roth, R. 1988. Science239, 1269.
Rohlik, Q.T., et al. 1987. Biochem. Biochem. Res. Comm.149, 276.
Rosen, O.M., 1987. Science257, 1452.
Rechler, M.M. and Nissley, S.P., 1986. Hormone Res.24, 152.
Ullrich, A., et al. 1986. EMBO J.5, 2503.
Zapf, S. and Froesch, E.R., 1986. Hormone Res.24, 121.
Humbel, R.E., 1984. I. Chemistry; w Li Hormonal proteins and peptides. Vol 12, Chap. 4 (Academic Press, New York).
Kull, F.C., et al. 1983. J. Biol. Chem.258, 6561.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)