Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
BuGR2, monoclonal
Species reactivity:
guinea pig, rabbit, rat, mouse, sheep
Application:
—
Citations:
4
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
BuGR2, monoclonal
form
lyophilized
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
guinea pig, rabbit, rat, mouse, sheep
should not react with
amphibian, primate, avian
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
dilution
(Frozen Sections (5 µg/mL)
Immunoblotting (5 µg/mL)
Immunocytochemistry (5 µg/mL)
Immunoprecipitation
Paraffin Sections (5 µg/mL))
isotype
IgG2a
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Nr3C1(14815)
General description
Anty-receptor glukokortykoidowy (Ab-2), mysi monoklonalny, klon BuGR2, rozpoznaje receptor glukokortykoidowy ~94-97 kDa w wątrobie myszy. Jest zatwierdzony do WB, ICC, IP i IHC (skrawki mrożone i parafinowe).
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne wytwarzane przez immunizację myszy BALB/c określonym immunogenem i fuzję splenocytów z komórkami szpiczaka P3-AgX-653 (patrz odniesienia do aplikacji). Rozpoznaje receptor glukokortykoidowy ~94-97 kDa.
Rozpoznaje receptor glukokortykoidowy ~94-97 kDa w tkance wątroby myszy.
Immunogen
Szczur
częściowo oczyszczony szczurzy receptor glukokortykoidowy
Application
Skrawki mrożone (5 g/ml)
Immunoblotting (5 g/ml)
Immunocytochemia (5 g/ml)
Immunoprecypitacja (patrz komentarze)
Skrawki parafinowe (5 g/ml)
Physical form
Liofilizowany z PBS, pH 7,2.
Preparation Note
Ponownie zawiesić liofilizowane przeciwciało w 0,1 ml sterylnego PBS, pH 7,2. Należy uważać, aby odtworzyć całą zawartość fiolki; podczas transportu i przenoszenia części liofilizowanego osadu mogły ulec przemieszczeniu i mogą nie znajdować się na dnie fiolki. Po rekonstytucji pobrać porcję i zamrozić (-20°C). Unikać cykli zamrażania/rozmrażania roztworów.
Analysis Note
Kontrola pozytywna
ekstrakt z wątroby myszy
ekstrakt z wątroby myszy
Other Notes
Hussien, A., et al. 1997. Proc. Natl. Acad. Sci. USA94, 1521.
Pratt, W.B. and Toft, D.O., 1997. Endocrine Rev.18 306.
Schumacher, M., et al. 1996. Dev. Neurosci.18, 6.
Toran-Allerand, C.D. 1996. Dev. Neurosci.18, 36.
Weigel, N.L. 1996. Biochem J.319, 657.
Jones, K.J. 1994. Ann. N.Y. Acad. Sci.743, 141.
Arnold, A.P. 1990. in Hormones, Brain and Behavior in Vertebrates, ed. Balthazart, J. (Karger, Basel), 82.
Pratt, W.B. and Toft, D.O., 1997. Endocrine Rev.18 306.
Schumacher, M., et al. 1996. Dev. Neurosci.18, 6.
Toran-Allerand, C.D. 1996. Dev. Neurosci.18, 36.
Weigel, N.L. 1996. Biochem J.319, 657.
Jones, K.J. 1994. Ann. N.Y. Acad. Sci.743, 141.
Arnold, A.P. 1990. in Hormones, Brain and Behavior in Vertebrates, ed. Balthazart, J. (Karger, Basel), 82.
Nie reaguje krzyżowo z receptorami androgenowymi, progesteronowymi, estrogenowymi ani mineralokortykoidowymi. Trawienie enzymatyczne i analiza immunoblot wykazały, że to przeciwciało reaguje z niestrawionym receptorem glukokortykoidowym 97 kDa, fragmentem trypsyny wiążącym DNA 17 kDa oraz fragmentem chymotrypsyny wiążącym steroidy i DNA 45 kDa. Immunocytochemiczną lokalizację receptora glukokortykoidowego obserwuje się w cytoplazmie i jądrze, nawet w obecności hormonu. Zgłaszano również, że przeciwciało to działa w przypadku immunoprecypitacji. Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?