Przejdź do
HTS005M
Przygotowanie membrany ChemiSCREEN CCR1
Human CCR1 GPCR membrane preparation for Radioligand binding Assays.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.84
eCl@ss:
32161000
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in Chem-2 cells
manufacturer/tradename
ChemiScreen, Chemicon®
concentration
0.5 mg/mL
technique(s)
radioligand binding assay (RLBA): suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
-65 to -96°C
Gene Information
human ... CCR1(1230)
General description
CCR1 to GPCR, który wiąże się z różnymi ligandami CC, w tym MIP-1a, RANTES, MCP-3, HCC-1, HCC-2, HCC-4 i MPIF-1 (Olson i Ley, 2002). Limfocyty, makrofagi, komórki dendrytyczne i neutrofile aktywowane GM-CSF wyrażają CCR1 (Kaufmann i in., 2001; Cheng i in., 2001). Zsyntetyzowano dwóch selektywnych, niepeptydowych, małocząsteczkowych antagonistów CCR1, BX-471 i CP-481,715 (Gladue i in., 2003; Liang i in., 2000). Farmakologiczne i genetyczne ukierunkowanie CCR1, samodzielnie lub w połączeniu z cyklosporyną A, zmniejsza odrzucenie przeszczepu serca i nerki (Gao i in., 2000; Horuk i in., 2001a; Horuk i in., 2001b), alergiczne zapalenie mózgu i rdzenia (Liang i in., 2000) oraz zwłóknienie nerek (Anders i in., 2002) w modelach eksperymentalnych. Preparaty błonowe CCR1 firmy Chemicon są idealne do badań przesiewowych cząsteczek, które zakłócają interakcję między CCR1 a jego ligandami. Preparaty błonowe CCR1 wiążą się z MIP-1a z Kd wynoszącym 1,8 nM i dają ponad 10-krotny stosunek sygnału do tła przy stężeniu MIP-1a wynoszącym 0,1 nM.
Ludzki CCR1 cDNA o pełnej długości
Application
Test wiązania radioligandu.
Biochem/physiol Actions
GPCR Class: A
Protein Target: CCR1
Target Sub-Family: Chemokine
Physical form
Płyn w buforze opakowaniowym: 50 mM Tris pH 7,4, 10% glicerol i 1% BSA bez konserwantów.
Metoda pakowania: Membrany białkowe zostały dostosowane do wskazanego stężenia w buforze opakowaniowym, szybko zamrożone i przechowywane w temperaturze -80°C.
Każda fiolka zawiera zwykle 500 jednostek, gdzie jedna jednostka to ilość prep membrany, która daje więcej niż 1000 cpm specyficznego wiązania MIP-1α znakowanego 125I(stężenie wejściowe 0,1 nM).
Preparation Note
Przechowywać zamrożone w temperaturze -70°C przez okres do 2 lat. Nie zamrażać i nie rozmrażać.
Analysis Note
SPECIFICATIONS:
Bmax for [125I]MIP-1alpha binding: 3.3 pmol/mg protein
Kd for [125I] MIP-1alpha binding: ~ 1.8 nM HOST CELLS:
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HTS015MHTS027MHTS002M
description
Human CCR1 GPCR membrane preparation for Radioligand binding Assays.
description
Human CX3CR1 GPCR membrane preparation for Radioligand binding Assays & GTPγS binding.
description
Human GnRH / LHRH GPCR membrane preparation for Radioligand binding Assays & GTPgammaS binding.
description
Human CXCR2 / IL-8b GPCR membrane preparation for Radioligand binding Assays.
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
recombinant
expressed in Chem-2 cells
recombinant
expressed in Chem-1 cells
recombinant
expressed in Chem-1 cells
recombinant
expressed in Chem-1 cells
concentration
0.5 mg/mL
concentration
1 mg/mL
concentration
0.5 mg/mL
concentration
0.5 mg/mL
NCBI accession no.
NM_001295.2
NCBI accession no.
NM_001337.3
NCBI accession no.
NM_000825.3, NM_001083111.1
NCBI accession no.
NM_001557.2
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
-65 to -96°C
storage temp.
-65 to -96°C
storage temp.
-65 to -96°C
storage temp.
-65 to -96°C
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)