Przejdź do
HTS045RTA
Gotowe do testów mrożone komórki receptora oreksyny OX 2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.76
eCl@ss:
32011203
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
Cell line type: GPCR Cell Lines, GPCR Class A, protein target OX2
technique(s)
calcium flux assay: suitable
detection method
fluorometric
General description
Mrożone komórki GPCR Ready-to-Assay firmy Millipore są przeznaczone do prostych, szybkich testów wapniowych bez konieczności intensywnej hodowli komórek. Firma Millipore zoptymalizowała warunki zamrażania, aby zapewnić komórkom wysoką żywotność i funkcjonalność po rozmrożeniu. Użytkownik po prostu rozmraża komórki i ponownie zawiesza je w pożywce, dozuje zawiesinę komórek na płytki testowe i po nocnym odpoczynku przeprowadza testy odpowiedzi na wapń.
Peptydy oreksyny/hipokretyny oreksyna A i oreksyna B (znane również jako hcrt-1 i hcrt-2) to odpowiednio 33- i 28-aminokwasowe peptydy, które ulegają preferencyjnej ekspresji w podwzgórzu. Oreksyny wiążą się z dwoma GPCR, OX1 i OX2, zwiększając wewnątrzkomórkowy poziom wapnia. Oreksyny działają w celu zwiększenia czuwania, głównie poprzez OX2, który, jak wykazano, jest nosicielem mutacji sprawczej u psów z narkolepsją (Lin i in., 1999). Ponadto układ oreksynergiczny odgrywa rolę w reakcji na karmienie i stres (Kukkonen i in., 2002). Sklonowana ludzka linia komórkowa Millipore z ekspresją OX2 jest wytwarzana w gospodarzu Chem-1, który wspiera wysoki poziom ekspresji rekombinowanego OX2 na powierzchni komórki w celu funkcjonalnego wykrywania poprzez szlak sygnalizacji wapniowej. Linia komórkowa jest zatem idealnym narzędziem do badań przesiewowych agonistów, antagonistów i modulatorów receptora OX2.
Other Notes
Pack contains 2 vials of mycoplasma-free cells, 1 ml per vial. Fifty (50) mL of Media Component.
Disclaimer
Ten produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO). W UE GMO są regulowane odpowiednio dyrektywami 2001/18/WE i 2009/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich krajową implementacją w państwach członkowskich. Przepisy te zobowiązują {HCompany} do żądania pewnych informacji o użytkowniku i zakładzie, w którym przetwarzane są GMO. Kliknij tutaj, aby wyświetlić formularz deklaracji użytkownika końcowego (EUD).O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo ani do żadnego rodzaju konsumpcji lub stosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HTS074RTAHTS131RTAHTS070RTA
description
-
description
-
description
-
description
-
technique(s)
calcium flux assay: suitable
technique(s)
calcium flux assay: suitable
technique(s)
calcium flux assay: suitable
technique(s)
calcium flux assay: suitable
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
description
protein target OX2, GPCR Class A, Cell line type: GPCR Cell Lines
description
GPCR Class A, protein target PK1 / PKR1, Cell line type: GPCR Cell Lines
description
GPCR Class A, Cell line type: GPCR Cell Lines, protein target IP1 / PGI2
description
GPCR Class A, protein target ETA, Cell line type: GPCR Cell Lines
immortalized OX 2 Orexin Receptor cell line
ready-to-assay GPCR frozen cells for calcium response, assay-ready frozen prokinecticin receptor cells, PK1 receptor immortalized cell lines for laboratory use, Sigma-Aldrich PK1 Prokinecticin Receptor frozen cells, optimized freezing PK1 receptor cells for functional assays, PK1 Prokinecticin Receptor cells for cell-based assays, high viability PK1 Prokinecticin Receptor cells for research, PK1 frozen cells for calcium assay applications, PK1 Prokinecticin Receptor frozen cells for calcium flux assays, Ready-to-Assay PK1 Prokinecticin Receptor frozen cells, prokinektyny frozen cells for high-throughput screening, millipore PK1 receptor frozen cells, calcium flux assay ready PK1 receptor frozen cells, rapid thaw PK1 Prokinecticin Receptor frozen cells
IP1 receptor calcium assay cells, immortalized cell lines for prostanoid receptor research, ready-to-use frozen cells for calcium flux assay, optimized frozen cells for high functionality assays, calcium response assay with IP1 receptor frozen cells, Millipore frozen cells for prostanoid receptor studies, IP1 prostanoid receptor cell line for assays, Ready-to-Assay IP1 Prostanoid Receptor frozen cells, high viability frozen IP1 receptor cells, ready-to-assay GPCR frozen cells for lab use, GPCR frozen cells for calcium assays, frozen GPCR cell lines for calcium response, frozen cells for vascular endothelial cell assays, Sigma-Aldrich Ready-to-Assay IP1 cells
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)