Przejdź do
IM29L
Anty-PAI-1 (Ab-1) mysie mAb (2)
lyophilized, clone 2, Calbiochem®
Synonim(y):
Inhibitor aktywatora anty-plazminogenu-1
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
Clone:
2, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
—
Citations:
-
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
2, monoclonal
form
lyophilized
does not contain
preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
dilution
(Immunoblotting (1 µg/mL)
Immunoprecipitation
Immunocytochemistry (s
Neutralization Studies )
isotype
IgG1
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SERPINE1(5054)
General description
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne (patrz odniesienia do aplikacji). Rozpoznaje zarówno aktywne, jak i utajone formy białka PAI-1 o masie ~50 kDa.
Rozpoznaje zarówno aktywne, jak i utajone formy białka PAI-1 o masie ~50 kDa w mediach kondycjonowanych z komórek HT-1080 poddanych działaniu deksametazonu. Sprzedawana na licencji amerykańskiego patentu 5,422,245.
To mysie mAb anty-PAI-1 (Ab-1) (2) zostało zatwierdzone do stosowania w immunoblottingu, immunoprecypitacji i immunocytochemii w celu wykrywania PAI-1 (Ab-1).
Immunogen
Człowiek
częściowo oczyszczony PAI-1 z pożywki kondycjonowanej ludzkich komórek HT1080 poddanych działaniu deksametazonu
Application
Immunoblotting (1 µg/ml)
Immunoprecypitacja (patrz odniesienia do aplikacji)
Immunocytochemia (patrz referencje aplikacji)
Badania neutralizacji (patrz odniesienia do aplikacji)
Physical form
Liofilizowany z lotnego buforu, 100 µg BSA.
Preparation Note
Zalecamy ponowne zawieszenie liofilizowanego przeciwciała w sterylnym roztworze soli fizjologicznej buforowanej fosforanami (PBS), pH 7,4 lub sterylnym 20 mM roztworze soli fizjologicznej Tris (20 mM Tris zawierającym 0,15 M NaCl), pH 7,4, aby uzyskać końcowe stężenie 100 µg/ml. Liofilizowane przeciwciała powinny być ponownie zawieszone w temperaturze 4°C z okazjonalnym delikatnym mieszaniem przez co najmniej 2 godziny.
Analysis Note
Kontrola pozytywna
Kondycjonowana pożywka z komórek HT-1080 poddanych działaniu deksametazonu (1 µM)
Other Notes
Janicke, F., et al. 1994. Cancer Research.54, 2527.
Lawrence, D. A., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 15223.
Nagayama, M., et al. 1994. Cancer73, 1398.
Petersen, H., et al. 1994. Cancer Res.54, 120.
Keijer, J., et al. 1991. Blood78, 401.
Blasi, F. and Verde, P., 1990. in Seminars in Cancer Biol.Vol. 1, 153.
Declerck, P. J. and Collen, D., 1990. Thrombosis Res.Supplement X 3.
Nielsen, L. S., et al. 1986. Thrombosis and Haemostasis.55, 206.
Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Legal Information
Sprzedawane na podstawie licencji z patentu U.S. 5,422,245.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)