Przejdź do
IM32
Anty-TIMP-1 (Ab-1) mysie mAb (7-6C1)
liquid, clone 7-6C1, Calbiochem®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki11 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2010,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
7-6C1, monoclonal
Species reactivity:
rat, bovine, human
Application:
—
Citations:
6
2010,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 września 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
7-6C1, monoclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
rat, bovine, human
should not react with
mouse
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Immunoblotting (1 µg/mL,
Immunocytochemistry
Paraffin Sections (25 µg/mLs))
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TIMP1(7076)
General description
Metaloproteinazy macierzy (MMP) to rodzina enzymów odpowiedzialnych za degradację składników macierzy zewnątrzkomórkowej, takich jak kolagen, laminina i proteoglikany. Oprócz homologii sekwencji, wszystkie MMP mają następujące cechy: mechanizm katalityczny zależy od jonu cynku w centrum aktywnym, rozszczepiają jeden lub więcej składników macierzy zewnątrzkomórkowej, są wydzielane jako zymogeny, które są aktywowane przez usunięcie segmentu o masie około 10 kDa z N-końca, a ich aktywność jest regulowana przez endogenne inhibitory. Enzymy te są zaangażowane w normalne procesy fizjologiczne, takie jak embriogeneza i przebudowa tkanek, i mogą odgrywać ważną rolę w zapaleniu stawów, zapaleniu przyzębia i przerzutach. Aktywacja i aktywność MMP są regulowane przez rodzinę endogennych inhibitorów, tkankowych inhibitorów metaloproteinazy (TIMP). TIMP-1 (zwany także EPA, inhibitorem kolagenazy fibroblastów lub inhibitorem kolagenazy) to glikoproteina o masie 28 kDa, która ulega ekspresji w różnych typach komórek. Tworzy niekowalencyjny, stechiometryczny kompleks zarówno z utajonymi, jak i aktywnymi MMP. TIMP-1 preferencyjnie wiąże i hamuje MMP-9. TIMP są zdolne do zmiany potencjału przerzutowego komórek nowotworowych i wykazano, że hamują inwazję i przerzuty w modelach zwierzęcych.
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne (patrz odniesienia do aplikacji). Rozpoznaje białko TIMP-1 o masie ~28 kDa.
Rozpoznaje białko TIMP-1 o masie ~28,5 kDa. Rozpoznaje również kompleksy MMP/TIMP-1.
To mysie mAb anty-TIMP-1 (Ab-1) (7-6C1) zostało zatwierdzone do stosowania w immunoblottingu, immunocytochemii, skrawkach parafinowych do wykrywania TIMP-1 (Ab-1).
Immunogen
Bydło
oczyszczony TIMP-1 z bydlęcej miazgi zębowej
Application
Immunoblotting (1 g/ml, patrz odniesienia do aplikacji)
Immunocytochemia (patrz odniesienia do aplikacji)
Parafinowanie (25 g/ml, patrz odniesienia do aplikacji, patrz komentarze)
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W 100 mM buforze fosforanu sodu, 0,1% BSA, pH 7,0.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Analysis Note
Kontrola pozytywna
Białko rTIMP-1 (nr kat. PF019 lub PF020)
Other Notes
Fujimoto, N. i Iwata, K., 1994. Connective Tissue26, 237.
Cottam, D. W. and Rees, R. C., 1993. Intl. J. Oncol.2, 861.
Stetler-Stevenson, W. G., et al. 1993. FASEB J.7, 1434.
Woessner, J. F., 1991. FASEB J.5, 2145.
Liotta, L. A. and Stetler-Stevenson, W. G. 1990. in Seminars in Cancer Biology ed. M. M. Gottesman. Vol. 99-106.
Rozpoznaje również kompleksy TIMP-1/MMP. To przeciwciało zostało użyte do barwienia skrawków parafinowych utrwalonych PLP (perioddate-lizyna-4% paraformaldehyd) i 10% formaldehydem (przy użyciu 25 µg/ml przeciwciała). Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Legal Information
Wyprodukowany przez Daiichi Fine Chemical Co., Ltd. Niedostępny w sprzedaży w Japonii.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
IM09LSAB4200814AB6000
description
liquid, clone 7-6C1, Calbiochem®
description
lyophilized, clone 6-6B, Calbiochem®
description
clone TM8, purified from hybridoma cell culture
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
species reactivity
rat, bovine, human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
horse, human, rat
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
clone
7-6C1, monoclonal
clone
6-6B, monoclonal
clone
TM8, monoclonal
clone
polyclonal
Gene Information
human ... TIMP1(7076)
Gene Information
human ... MMP9(4318)
Gene Information
human ... TIMP2(7077)
Gene Information
human ... TIMP3(7078)
form
liquid
form
lyophilized
form
-
form
-
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)