Przejdź do
IM36
Anty-MMP-3 (Ab-1) mysie mAb (55-2A4)
liquid, clone 55-2A4, Calbiochem®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki06 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1970,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352202
Clone:
55-2A4, monoclonal
Species reactivity:
porcine, rat, sheep, human
Application:
—
Citations:
2
1970,00 zł
Przewidywany termin wysyłki06 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
55-2A4, monoclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
porcine, rat, sheep, human
should not react with
bovine, mouse, rabbit
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Frozen Sections
Immunoblotting (1 µg/mL)
Paraffin Sections )
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MMP3(4314)
General description
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne (patrz odniesienia do aplikacji). Rozpoznaje ~59/57 kDa utajone i ~45/28 kDa aktywne formy MMP-3 i kompleksów MMP-3/TIMP (patrz odniesienia do aplikacji).
Rozpoznaje utajone formy MMP-3 o masie ~57/59 kDa i aktywne formy MMP-3 o masie ~28/45 kDa. Rozpoznaje również kompleksy MMP-3/TIMP-1. Nieznacznie reaguje krzyżowo (~34%) z ludzkim MMP-10.
To mysie mAb anty-MMP-3 (Ab-1) (55-2A4) jest zatwierdzone do stosowania w mrożonych skrawkach, immunoblottingu, skrawkach parafinowych do wykrywania MMP-3 (Ab-1).
Immunogen
Człowiek
ludzkiego pro-MMP-3 z pożywki kondycjonowanej reumatoidalnych fibroblastów maziówkowych
Application
Skrawki mrożone (patrz odniesienia do aplikacji)
Immunoblotting (1 g/ml)
Skrawki parafinowe (patrz komentarze i odniesienia do aplikacji)
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W 100 mM buforze fosforanu sodu, 0,1% BSA, pH 7,0.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Other Notes
Cottam, D.W. i Rees, R.C. 1993. Intl J. Oncol.2, 861.
Stetler-Stevenson, W.G., et al. 1993. FASEB J.7, 1434.
Woessner, J.F. 1991. FASEB J.5, 2145.
Liotta, L.A. i Stetler-Stevenson, W.G. 1990. w Seminars in Cancer Biology, red. M.M. Gottesman. Vol. 1(2), 99.
To przeciwciało wykazuje 34% reaktywności krzyżowej z ludzkim MMP-10. W przypadku skrawków parafinowych barwienie można wzmocnić przez hodowanie tkanki w 2 µM monenzyny przez 3 h. Wstępna obróbka trypsyną lub szybkowar może wzmocnić barwienie. Tkanka może być następnie utrwalona za pomocą PLP (perioddate-lysine-4% paraformaldehyd) i wybarwiona przy użyciu 5-10 µg/ml przeciwciała MMP-3. Więcej informacji można znaleźć w odnośnikach do aplikacji. Klon 55-2A4 jest nazywany klonem B w Obata, K., et al. Aby przygotować kondycjonowaną pożywkę do kontroli pozytywnej, inkubuj komórki HT-1080 przez 2 godziny w temperaturze 37°C w pożywce bez surowicy zawierającej 100 nM PMA. Zebrać i odwirować pożywkę; skoncentrować w razie potrzeby. Przechowywać w podwielokrotnościach w temperaturze -20°C. Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Legal Information
Wyprodukowany przez Daiichi Fine Chemical Co., Ltd. Niedostępny w sprzedaży w Japonii.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAB3306IM37IM35
description
liquid, clone 55-2A4, Calbiochem®
description
clone 55-2A4, Chemicon®, from mouse
description
liquid, clone 56-2A4, Calbiochem®
description
liquid, clone 41-1E5, Calbiochem®
species reactivity
porcine, rat, sheep, human
species reactivity
human, pig, rat, sheep
species reactivity
human, rabbit, rat, guinea pig
species reactivity
human
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
55-2A4, monoclonal
clone
55-2A4, monoclonal
clone
56-2A4, monoclonal
clone
41-1E5, monoclonal
Gene Information
human ... MMP3(4314)
Gene Information
human ... MMP3(4314)
Gene Information
human ... MMP9(4318)
Gene Information
human ... MMP1(4312)
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
isotype
IgG1
isotype
IgG1κ
isotype
IgG1
isotype
IgG2a
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)