Przejdź do
IM40
Anty-MMP-7 (Ab-1) mysie mAb (141-7B2)
liquid, clone 141-7B2, Calbiochem®
Synonim(y):
Anty-matrylizyna, anty-matrycowa metaloproteinaza 7, anty-PUMP-1
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
141-7B2, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
—
Citations:
-
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
141-7B2, monoclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Immunoblotting (5-10 µg/mL,
Paraffin Sections )
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MMP7(4316)
General description
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne. Rozpoznaje utajoną formę MMP-7 o masie ~28 kDa.
Rozpoznaje latentną formę MMP-7 o masie ~28 kDa w komórkach SW620 poddanych działaniu TPA. Nie rozpoznaje aktywnej formy MMP-7.
To mysie mAb anty-MMP-7 (Ab-1) (141-7B2) zostało zatwierdzone do stosowania w immunoblottingu, skrawkach parafinowych do wykrywania MMP-7 (Ab-1).
Immunogen
Człowiek
ludzki rak odbytnicy MMP-7
Application
Immunoblotting (5-10 g/ml, patrz odniesienia do aplikacji)
Parafinowanie (patrz odniesienia do aplikacji)
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W 100 mM buforze fosforanu sodu, 0,1% BSA, pH 7,0.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Analysis Note
Kontrola pozytywna
Komórki SW620 poddane działaniu CaR-1 lub TPA
Other Notes
Brunner, K.L, et al. 1995. Proc. Natl. Acad. Sci. USA92, 7362.
Imai, K., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 6691.
Lichtinghagen, R., et al. 1995. Eur. J. Clin. Chem. Clin. Biochem.33, 65.
Nakano, A., et al. 1995. J. Neurosurg.83, 298.
Takino, T., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 23013.
Woessner, J.F. 1991. FASEB J.5, 2145.
Yamamoto, H., et al. 1995. J. Clin. Lab. Anal.9, 297.
Gaire, M., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 2032.
McDonnell, S., et al. 1994. Biochem. Soc. Trans.22, 58.
Cottam, D.W. and Rees, R.C. 1993. Intl J. Oncol.2, 861.
Stetler-Stevenson, W.G., et al. 1993. FASEB J.7, 1434.
Woessner, J.F. 1991. FASEB J.5, 2145.
Liotta, L.A. i Stetler-Stevenson, W.G. 1990. w Sem. Cancer Biol., red. M. M. Gottesman. Vol. 1(2), 99.
Woessner, J.F., Jr and Taplin, C.J. 1988. J. Biol. Chem.263, 16918.
Sellers, A. and Woessner, J.F., Jr. 1980. Biochem. J.189, 521.
Nie rozpoznaje aktywnej formy MMP-7 o masie ~19 kDa. Aby wykryć aktywną MMP-7, należy użyć nr kat. IM47L. Nie reaguje krzyżowo z ludzkimi MMP-1, MMP-2, MMP-3, MMP-8, MMP-9 lub MMP-13. W celu optymalnego wykrywania, komórki SW620 należy poddać działaniu TPA (100 ng/ml) w celu wywołania ekspresji MMP-7. Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Legal Information
Wyprodukowany przez Daiichi Fine Chemical Co., Ltd. Niedostępny w sprzedaży w Japonii.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)