Przejdź do
LUXCSYS
mPAGE® Lux Casting System
for hand casting mini gels using UV light with a 0.75 mm, 1.0mm or 1.5 mm thickness, includes instrument, casters, plates and combs
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
system utwardzania, odlew żelowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9910,00 zł
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9910,00 zł
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9910,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NC.01
UNSPSC Code:
41105340
9910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Poproś o wersję demonstracyjnąWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
AC/DC input
100 - 240 V, 1.5 A
description
Altitude (<2000 m)
packaging
pkg of 1 kit (size_0.75mm), pkg of 1 kit (size_1.0 mm), pkg of 1 kit (size_1.5 mm)
manufacturer/tradename
Millipore
sustainability
Sustainability features
parameter
15-30 °C ambient temp. limit, 20-80% humidity limit (non-condensing)
technique(s)
electrophoresis: suitable
L × W × H
41.275 cm × 29.21 cm × 32.385 cm
gel size
8.3 cm × 10.1 cm
gel thickness
0.75 mm , 1.0 mm , 1.5 mm
well size × volume
0.75 mm × 10 well (25 μL) × 15 well (10 μL), 1.0 mm × 10 well (40 μL) × 15 well (25 μL), 1.5 mm × 10 well (60 μL) × 15 well (36 μL)
compatibility
for use with mPAGE®
  • Lux Bis-Tris Reagent Kitm
  • Lux Masked Short Plates
  • Lux Mixing Tubes
  • Combs
  • Mini Spacer Plates
  • Mini Short Plates
  • Mini Gel Tank
  • Mini Wet Transfer System
greener alternative category
General description
This product is a Design for Sustainability (DfS) developed product. Click here to view its DfS scorecard.
System odlewania mPAGE® Lux oferuje szybki i prosty proces utwardzania żeli do ręcznego odlewania mini żeli białkowych. Mini żel jest utwardzany w ciągu 1,5 minuty, a cały proces odlewania może trwać mniej niż 3 minuty. Odlewane żele mają wymiary 8 cm x 10 cm i grubość 1,0 mm, 0,75 mm lub 1,5 mm, wraz z opcjami 10 lub 15 dołków do ładowania próbek dla grubości 1,0 mm i 1,5 mm oraz opcją 10 dołków dla grubości 0,75 mm.
Other Notes
The mPAGE® Lux Casting System is a kit includes the following components:
  • mPAGE® Lux Curing Station
  • mPAGE® Lux Mixing Tube
  • mPAGE® Caster (GCR2)
  • mPAGE® Comb, selected thickness 10 wells
  • mPAGE® Comb, selected thickness 15 wells
  • mPAGE® Mini Spacer Plate selected thickness
  • mPAGE® Mini Short Plates 10 wells
  • mPAGE® Lux Clip-on Mask 10 wells
  • mPAGE® Lux Clip-on Mask 15 wells
  • Power code (YP12 NA plug, YP22 EU plug, YP61 UK plug, YP18 Japan plug or YP03 China plug)
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
LUXGCSLUXRGTKITLUXSHRTP
description
for hand casting mini gels using UV light with a 0.75 mm, 1.0mm or 1.5 mm thickness, includes instrument, casters, plates and combs
description
-
description
-
description
-
compatibility
for use with mPAGE®
  • Lux Bis-Tris Reagent Kitm
  • Lux Masked Short Plates
  • Lux Mixing Tubes
  • Combs
  • Mini Spacer Plates
  • Mini Short Plates
  • Mini Gel Tank
  • Mini Wet Transfer System
compatibility
for use with mPAGE®
  • Lux Bis-Tris Reagent Kit
  • Lux Masked Short Plates
  • Lux Mixing Tubes
  • Combs
  • Mini Spacer Plates
  • Mini Short Plates
  • Mini Gel Tank
  • Mini Wet Transfer System
compatibility
for use with mPAGE®
  • Lux Curing Station
  • Lux Masked Short Plates
  • Lux Mixing Tubes
  • Combs
  • Mini Spacer Plates
  • Mini Gel Tank
  • Mini Wet Transfer System
compatibility
for use with mPAGE®
  • Lux Bis-Tris Reagent Kit
  • Lux Curing Station
  • Lux Mixing Tubes Combs
  • Mini Spacer Plates
  • Mini Gel Tank
  • Mini Wet Transfer System
L × W × H
41.275 cm × 29.21 cm × 32.385 cm
L × W × H
41.275 cm × 29.21 cm × 32.385 cm
L × W × H
-
L × W × H
-
gel size
8.3 cm × 10.1 cm
gel size
8.3 cm × 10.1 cm
gel size
-
gel size
8.3 cm × 10.1 cm
AC/DC input
100 - 240 V, 1.5 A
AC/DC input
100 - 240 V, 1.5 A
AC/DC input
-
AC/DC input
-
greener alternative product characteristics
Less Hazardous Chemical Syntheses
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Less Hazardous Chemical Syntheses
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Less Hazardous Chemical Syntheses
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Less Hazardous Chemical Syntheses
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
packaging
pkg of 1 kit (size_1.5 mm), pkg of 1 kit (size_1.0 mm), pkg of 1 kit (size_0.75mm)
packaging
pkg of 1 pack
packaging
pkg of 1 kit (~75 gels
  • Resolving Solution 1 bottle (225 mL)
  • Diluent 1 bottle (225 mL)
  • Stacking Solution 1 bottle (112 mL)
)
packaging
pkg of 5 packs (15 wells), pkg of 5 packs (10 wells)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. 서울
    • Review 1
    • Votes 8
    5 out of 5 stars.
    간편한 젤 만들기
    단 3분만에 젤을 만들수 있다니 신세계다... 이거면 아침부터 젤 안만들고 오후에 만들어도 멤브레인에 안티바디 넣고 6시 전에 퇴근 쌉 가능~
    Translate with Google
    Helpful?