Przejdź do
MA400
mA400 Basic Power Supply
Synonim(y):
Basic power supply
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2130,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NC.01
UNSPSC Code:
41105303
2130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 1 ea
technique(s)
electrophoresis: suitable
General description
Basic power supply for protein and DNA electrophoresis
MA400-USmA400 Basic Power Supply, US plug
MA400-EUmA400 Basic Power Supply, Euro plug
MA400-UKmA400 Basic Power Supply, UK plug
MA400-NImA400 Basic Power Supply, Japan plug
MA400-ZHmA400 Basic Power Supply, China plug
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Application
  • For standard protein and DNA electrophoresis
  • Tank electroblotting up to 2 gels
  • Constant voltage or constant current
  • 2-step programs
  • Compact design
  • Gel Electrophoresis
  • Immunoblotting (Western)
  • Western Blotting
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MA700YP61YP12
description
-
description
-
description
for mA400 Basic Power Supply, mA700 Essential Power Supply and mPAGE ®Lux Curing Station
description
for mA400 Basic Power Supply, mA700 Essential Power Supply and mPAGE® Lux Curing Station
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
-
packaging
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)