primary antibodies
klon
1415-1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, rat
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... H1-1(3024)
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Barwi jądra wszystkich typów komórek ludzkich, a także barwi chromosomy w sposób rozproszony w komórkach metafazy. Barwienie jądrowe w komórkach interfazowych jest intensywne i rozproszone. Przeciwciało reaguje z komórkami szczura {Bendeck, 2001}.
Postać fizyczna
Komentarz do analizy
POZYTYWNA KONTROLA:
Migdałek ludzki
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2