Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
P1H12, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
8
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
P1H12, monoclonal
species reactivity
canine, mouse, human
should not react with
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MCAM(4162)
General description
Antygen MUC18 (CD146), należący do nadrodziny immuoglobulin, jest wewnętrzną glikoproteiną błonową o masie 110-120 kDa, występującą na powierzchni komórek śródbłonka, fibroblastów szpiku kostnego i różnych czerniaków. MUC18 została wykorzystana jako marker progresji nowotworu w czerniaku ludzkim, ponieważ ekspresja w tych nowotworach silnie koreluje ze złym rokowaniem i rozwojem choroby przerzutowej. Ponadto, wiele ludzkich linii komórkowych T, B i białaczek szpikowych wydaje się wyrażać MUC18. Bliski związek strukturalny z N-CAM i pokrewnymi cząsteczkami sugeruje, że MUC18 może być również regulowaną rozwojowo cząsteczką adhezji komórkowej (cząsteczka adhezji czerniaka lub MCAM).
Immunogen
Immunizacja myszy za pomocą HUVEC
Application
Immunocytochemia: 1-10 μg/ml. Działa najlepiej na komórkach śródbłonka uniesionych przez EDTA lub trypsynę.
Immunohistochemia: 1-10 μg/ml. 4% PFA przez 30 minut RT lub <2 godziny @4°C. Blokować w 1%BSA/0,2%tween20/PBC przez 30 min. Działa dobrze w zamrożonej tkance; utrwalony lub nieutrwalony.
Analiza Facs: 1-10 μg/ml
Optymalne rozcieńczenia robocze i protokoły muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Immunohistochemia: 1-10 μg/ml. 4% PFA przez 30 minut RT lub <2 godziny @4°C. Blokować w 1%BSA/0,2%tween20/PBC przez 30 min. Działa dobrze w zamrożonej tkance; utrwalony lub nieutrwalony.
Analiza Facs: 1-10 μg/ml
Optymalne rozcieńczenia robocze i protokoły muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Wykrywaj MCAM za pomocą tego przeciwciała anty-MCAM, klon P1H12, sprzężonego z FITC, zatwierdzonego do stosowania w FC.
Research Category
Cell Structure
Cell Structure
Research Sub Category
Adhesion (CAMs)
Adhesion (CAMs)
Biochem/physiol Actions
P1H12 reaguje specyficznie z CD146 {MCAM, MUC18}. We krwi i szpiku P1H12 reaguje tylko z komórkami śródbłonka i był stosowany do wykrywania krążących komórek śródbłonka w próbkach pobranych od ludzi, psów i myszy. Pozytywnie wybarwia normalne, pierwotne kultury HUVEC i MVEC oraz komórki śródbłonka wszystkich naczyń w normalnych zamrożonych skrawkach ludzkiej skóry, jelita, jajnika, migdałków, węzłów chłonnych, płuc i nerek. Nie barwi linii komórek rakowych HT-29 i COLO205 oraz M21, linii komórek T Jurkat i HuT78, fibroblastów, komórek HL-60 lub CHO, ani linii komórek B transformowanych EBV, chociaż oczekuje się, że ekspresja CD146 jest obecna w wielu liniach nowotworowych. P1H12 nie wybarwia normalnych monocytów, granulocytów, krwinek czerwonych, płytek krwi, limfocytów T ani limfocytów B ze szpiku lub krwi obwodowej; nie wykrywa też megakariocytów szpiku ani linii megakariocytów HU3. Komórki krwi obwodowej, które barwią się za pomocą P1H12, są również dodatnie zarówno dla czynnika von Willebranda (vWF), jak i trombomoduliny (których łączna ekspresja jest ograniczona do śródbłonka), a także barwią się dla flt i flk. W ostatnich testach czerniak A2058, SKMEL.3 i A375.S2 są pozytywne, podczas gdy czerniak mysi M3 jest negatywny. Jedna linia mięśni gładkich (HISM) była pozytywna, a druga negatywna (TIGHA-VSMC). Limfocyty krwi ludzkiej są ujemne z lub bez wcześniejszej stymulacji.
Wykrywa krążące komórki śródbłonka u ludzi. Oczekuje się reakcji krzyżowej z psem i myszą.
Physical form
Oczyszczona immunoglobulina. Płyn w 0,02M PBS, 0,25M NaCl, pH=7,6, 15 mg/nL BSA zawierający 0,1% azydek sodu jako środek konserwujący.
Protein A purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty wysyłki. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem nasadki.
Analysis Note
Kontrola
Komórki HUVEC
Komórki HUVEC
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?