Merck
MAB3100
Przeciwciało przeciw koneksynie 45, bliskie CT, cytoplazmatyczne, klon 8A11.2
clone 8A11.2, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
Cx45, Gap Junction gamma-1 protein, Gap Junction alpha-7 protein, Cx-45, GJA7 protein, GJC1 protein
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Przeciwciało przeciw koneksynie 45, bliskie CT, cytoplazmatyczne, klon 8A11.2, clone 8A11.2, Chemicon®, from mouse
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
8A11.2, monoclonal
species reactivity
dog (Wang, et al 2001), rabbit (Chaytor, et al 2005), chicken (Elenes, et al 2001), mouse, human, rat (Sorensen, et al 2008)
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Quality Level
Gene Information
dog ... Gjc1(490936)
human ... GJC1(10052)
mouse ... Gjc1(14615)
rat ... Gjc1(266706)
Analysis Note
Kontrola
Tkanka serca, w szczególności tkanki zatokowo-przedsionkowe.
Application
Anti-Connexin 45 Antibody, near C-terminus, cytoplasmic, clone 8A11.2 to przeciwciało przeciwko Connexin 45 do stosowania w IC, IH i WB.
Immunblotting (~46 kDa): 0,5 -1 µg/mL z detekcją ECL. Próbki powinny być przygotowane z inhibitorami proteazy i przechowywane w niskiej temperaturze, aby uzyskać najlepsze wyniki. Metody ekstrakcji alkalicznej mogą być stosowane do wzbogacania frakcji białek koneksyny. W skrócie, 1 ml NaHCO3 zawierającego inhibitory proteazy i fosfatazy oraz 22 µl 1 M NaOH dodano do zamrożonego osadu komórek. Zawiesinę komórek poddano sonikacji przez 30 s i inkubowano na lodzie przez 50 min. Następnie homogenat odwirowywano przez 30 minut z prędkością 30 000 X g w temperaturze 4°C. Supernatant odrzucono, a osad ponownie zawieszono w buforze do próbek. {Elenes, S et al 2001}. Zaleca się stosowanie 8% żeli SDS_PAGE i membran PVDF w celu uzyskania największej przejrzystości.
Immunohistochemia: świeżo zamrożone, utrwalone metanolem skrawki {Ujiie H i wsp. (2003)}; 4% utrwalone zamrożone skrawki {Ikeda, Y i wsp. 2007). 1-10 µg/ml z inkubacją przez noc; 4% utrwalone w PFA skrawki zatopione w parafinie {Gluhak-Heinrich, J i wsp. 2007}, 1:50 z wykrywaniem enzymatycznym.
Immunocytochemia: komórki utrwalone 2% PFA (15', RT), permeabilizowane roztworem 0,2% triton X-100/4% BSA {Sorensen i wsp. 2008}.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
Adhesion (CAMs)
Biochem/physiol Actions
Inne gatunki nie były testowane. Potwierdzono również działanie na szczurzych komórkach C6.
Klon 8A11.2 jest wysoce specyficzny dla białka Connexin 45 bez reaktywności krzyżowej analizowanej metodą western blot z innymi członkami rodziny connexin.
General description
Connexin 45 jest członkiem rodziny białek połączeń szczelinowych znanych jako rodzina genów Connexin. Ulega ekspresji w wielu różnych typach komórek podczas rozwoju i dorosłego życia, szczególnie w mięśniu sercowym i mięśniach gładkich, a także w tkankach mózgu. Connexin 45 stanowi część sieci kanałów międzykomórkowych, które zapewniają drogę dyfuzji materiałów o niskiej masie cząsteczkowej z komórki do komórki. Istnieje wiele alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu, z których wszystkie kodują tę samą izoformę białka.
Immunogen
Epitop: w pobliżu C-końca, cytoplazmatyczny
Sekwencją peptydową stosowaną jako immunogen była sekwencja H-Gln-Ala-Tyr-Ser-His-Gln-Asn-Asn-Pro-His-Gly-Pro-Arg-Glu-Cys-OH sprzężona z KLH, odpowiadająca aminokwasom 354-367 ludzkiej koneksyny 45.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Physical form
Format: Oczyszczony
Płyn w stężeniu 1 mg/ml w 0,02M PB z 0,25M NaCl, pH=7,6 zawierający 0,1% azydek sodu jako środek konserwujący.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze od 2° do 8°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 12 miesięcy od daty otrzymania. Zapobiegać wielokrotnemu ogrzewaniu i chłodzeniu. Przechowywać w szczelnie zamkniętych probówkach, aby zapobiec stratom.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xianming Lin et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 288(3), H1113-H1123 (2004-10-30)
The ventricular action potential was applied to paired neonatal murine ventricular myocytes in the dual whole cell configuration. During peak action potential voltages >100 mV, junctional conductance (g(j)) declined by 50%. This transjunctional voltage (V(j))-dependent inactivation exhibited two time constants
Mahendra Kashyap et al.
American journal of clinical and experimental urology, 8(5), 163-176 (2020-11-26)
Expression of Hyperpolarization-activated cyclic nucleotide-gated (HCN) channels is reported in bladder, but the functional role remains unsettled. Here, we immunolocalized the HCN1 and HCN4 subtype in human bladder and investigated their functional significance. Bladder procured from ten organ donors was
Eun Ju Choi et al.
Biomolecules, 10(10) (2020-10-03)
 Gap junctions (GJs) are intercellular channels that connect adjacent cells electrically and metabolically. The iodide-yellow fluorescent protein (I-YFP) gap junctional intercellular communication (GJIC) assay is a recently developed method with high sensitivity. HeLa cells have been widely used as GJ-deficient
John E Rash et al.
Journal of neurocytology, 34(3-5), 307-341 (2006-07-15)
Odorant/receptor binding and initial olfactory information processing occurs in olfactory receptor neurons (ORNs) within the olfactory epithelium. Subsequent information coding involves high-frequency spike synchronization of paired mitral/tufted cell dendrites within olfactory bulb (OB) glomeruli via positive feedback between glutamate receptors
Qiong Ke et al.
Scientific reports, 7(1), 458-458 (2017-03-30)
Somatic cells can be successfully reprogrammed into pluripotent stem cells by the ectopic expression of defined transcriptional factors. However, improved efficiency and better understanding the molecular mechanism underlying reprogramming are still required. In the present study, a scrape loading/dye transfer