Przejdź do
MAB3262B
Przeciwciało anty-BrdU, klon PRB-1, sprzężone z biotyną
clone PRB-1, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
BrdU
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
75 μg
Przewidywany termin wysyłki05 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1970,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
biotin conjugate
Clone:
PRB-1, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
4
1970,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
biotin conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
PRB-1, monoclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG1κ
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Immunogen
Jodouracyl sprzężony z albuminą jaja kurzego.
Application
Cytometria przepływowa: 1:20
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Użyj przeciwciała anty-BrdU, klon PRB-1, sprzężonego z biotyną (mysie przeciwciało monoklonalne) zwalidowanego w FC do wykrywania bromodeoksyurydyny znanej również jako BrdU.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje BrdU w ssDNA, wolny BrdU lub BrdU sprzężony z nośnikiem białkowym. MAB3262 reaguje również z jodourydyną. Nie reaguje z tymidyną.
Physical form
Oczyszczona immunoglobulina sprzężona z biotyną. Płyn w PBS, pH 7,4, zawierający 0,05% azydku sodu.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze 2-8°C w nierozcieńczonych porcjach do 6 miesięcy od daty otrzymania. Chronić przed długotrwałym działaniem światła.
Podczas transportu niewielkie ilości produktu mogą czasami zostać uwięzione w uszczelnieniu fiolki z produktem. W przypadku produktów o objętości 200 μl lub mniejszej zalecamy delikatne uderzenie fiolką o twardą powierzchnię lub krótkie odwirowanie fiolki w wirówce stołowej w celu usunięcia płynu z korka pojemnika.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B2531MAB3262FSAB4701040
description
clone PRB-1, Chemicon®, from mouse
description
clone BU-33, ascites fluid, Immunohistology Grade
description
clone PRB-1, Chemicon®, from mouse
description
clone Bu20a
conjugate
biotin conjugate
conjugate
unconjugated
conjugate
FITC conjugate
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
clone
PRB-1, monoclonal
clone
BU-33, monoclonal
clone
PRB-1, monoclonal
clone
Bu20a, monoclonal
isotype
IgG1κ
isotype
IgG1
isotype
IgG1
isotype
-
technique(s)
flow cytometry: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:1000 using sections of intestine from mouse or rat treated in vivo with BrdU
technique(s)
flow cytometry: suitable
technique(s)
flow cytometry: 2 μg/mL
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)