Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Przewidywany termin wysyłki12 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2510,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2510,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 listopada 2026Szczegóły
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
SL-1 IID4, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2b
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MMP3(4314)
General description
Immunogen
Application
Immunoprecypitacja (użyj białka A): 2μg/ml lizatu białka.
Western blotting: 0,5-1,0 μg/ml przez 2 godziny w RT
Immunohistologia (zamrożone i utrwalone formaliną): 10-20 μg/ml przez 60 minut w temperaturze pokojowej. Do barwienia utrwalonych w formalinie skrawków tkanek zatopionych w parafinie nie jest wymagana żadna specjalna obróbka wstępna.
Optymalne rozcieńczenia robocze i protokoły muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Cell Structure
MMPs & TIMPs
Biochem/physiol Actions
LOKALIZACJA KOMÓRKOWA:
Cytoplazmatyczna
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
KONTROLA POZYTYWNA:
Ludzkie komórki endometrium, łożyska, pęcherza moczowego, piersi, raka jajnika.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clone SL-1 IID4, Chemicon®, from mouse | description affinity isolated antibody | description from rabbit, purified by affinity chromatography | description clone 55-2A4, Chemicon®, from mouse |
| Gene Information human ... MMP3(4314) | Gene Information human ... MMP3(4314) | Gene Information human ... MMP3(4314) | Gene Information human ... MMP3(4314) |
| species reactivity human | species reactivity mouse, human, rat | species reactivity rhesus macaque, human | species reactivity human, pig, rat, sheep |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse |
| clone SL-1 IID4, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone 55-2A4, monoclonal |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| antibody form purified antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?