Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2370,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2370,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
HM-1, monoclonal
species reactivity
rat, human, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MAP1A(4130)
Immunogen
Application
Immunocytochemia
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Podczas transportu niewielkie ilości przeciwciał mogą czasami zostać uwięzione w uszczelnieniu fiolki z produktem. W przypadku przeciwciał o objętości 200 μl lub mniejszej zalecamy delikatne uderzenie fiolką o twardą powierzchnię lub krótkie odwirowanie fiolki w wirówce stołowej w celu usunięcia płynu z korka pojemnika.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ascites fluid, clone HM-1, Chemicon® | description clone HM-1, ascites fluid | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| species reactivity rat, human, mouse | species reactivity mouse, rat | species reactivity human | species reactivity human |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit |
| antibody form ascites fluid | antibody form ascites fluid | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| clone HM-1, monoclonal | clone HM-1, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| Gene Information human ... MAP1A(4130) | Gene Information mouse ... Mtap1a(17754) | Gene Information human ... MAP1A(4130) | Gene Information human ... MAP1A(4130) |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?