Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Technique(s):
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, radioimmunoassay: suitable
Conjugate:
unconjugated
Application:
ELISA, ICC, IHC, RIA
Citations:
-
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
4F5, monoclonal
species reactivity
rat, human, monkey
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, radioimmunoassay: suitable
isotype
IgM
NCBI accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GRIK1(2897)
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne TrpE-GluR5
Application
Immunohistochemia na tkance utrwalonej 4% paraformaldehydem: 1:1,000-1:2,000 Immunocytochemia
ELISA
RIA
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
ELISA
RIA
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Przeciwciało przeciwko receptorowi glutaminianu 5, 6, 7, klon 4F5 wykrywa poziom receptora glutaminianu 5 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w testach ELISA, IC, IH, RIA.
Research Category
Neuroscience
Neuroscience
Research Sub Category
Neurotransmitters & Receptors
Neurotransmitters & Receptors
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje epitop wspólny dla receptorów glutaminianu 5, 6 i 7. Nie zaobserwowano reaktywności z GluR1, GluR2, GluR3 lub GluR4.
Physical form
Wodobrzusze. Płyn. Nie zawiera konserwantów.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 12 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?