Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
B10, monoclonal
species reactivity
rat, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG2a
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HSPG2(3339)
Immunogen
Application
Immunocytochemia (utrwalanie formaldehydem) w 1:1,000-1:2,000
Test ELISA w stosunku 1:1,000-1:2,000
Analiza Western blot w stosunku 1:1,000-1:2,000
Immunoprecypitacja w stosunku 1:1-1:10
Super przesunięcia w żelu przy 1:1-1:10
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Biochem/physiol Actions
REAKTYWNOŚĆ GATUNKOWA:
Nie reaguje krzyżowo z kurzym ER. Inne reaktywności nie zostały ocenione. Pod względem homologii sekwencji świński ER jest w 100% identyczny, szczurzy w 80%.
Physical form
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ascites fluid, clone B10, Chemicon® | description affinity isolated antibody | description affinity isolated antibody | description affinity isolated antibody |
| Gene Information human ... HSPG2(3339) | Gene Information human ... ESR1(2099) | Gene Information human ... ESR1(2099) | Gene Information human ... ESR1(2099) |
| antibody form ascites fluid | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| species reactivity rat, human | species reactivity rat, mouse, human | species reactivity mouse, human | species reactivity human, rat, mouse |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| clone B10, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?