Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2530,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2530,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
monoclonal
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Chemicon®, from mouse | description Chemicon®, from mouse | description Chemicon®, from rabbit | description Chemicon®, from mouse |
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody | antibody form - |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit | biological source mouse |
| conjugate alkaline phosphatase conjugate | conjugate alkaline phosphatase conjugate | conjugate alkaline phosphatase conjugate | conjugate alkaline phosphatase conjugate |
| species reactivity rat | species reactivity rat | species reactivity mouse | species reactivity rabbit |
| technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable, western blot: suitable | technique(s) western blot: suitable, ELISA: suitable |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?