Merck
MAB5220
Przeciwciało anty-NMDAR2B, klon 13A11
clone 13A11, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
NR2B
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
13A11, monoclonal
Application:
ICC, IHC, WB
Citations:
13
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
clone
13A11, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Immunogen
Region aminokwasowy 1033-1161 z ludzkiego NMDAR2B wytwarzany jako białko fuzyjne GST.
Application
Immunohistochemia (światło i EM) na tkankach utrwalonych 4% paraformaldehydem i 0,125% glutaraldehydem: 2,5-5 μg/ml.
Immunocytochemia: 2,5-5,0 μg / ml
Western blot: 1-5 μg / ml Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Przeciwciało anty-NMDAR2B, klon 13A11 jest przeciwciałem przeciwko NMDAR2B do stosowania w IC, IH i WB.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neurotransmitters & Receptors
Biochem/physiol Actions
NMDAR2B
Physical form
Format: Oczyszczony
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa. Płyn w PBS. Nie zawiera konserwantów.
Preparation Note
Przechowywać w stanie zamrożonym w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych porcjach przez okres do 12 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)