Przejdź do
MAB7776
Przeciwciało przeciw urokinazie, fragment NT, klon 2G6.2
clone 2G6.2, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
uPA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki20 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2390,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
2G6.2, monoclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
2
2390,00 zł
Przewidywany termin wysyłki20 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
2G6.2, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PLAU(5328)
Immunogen
Aminokońcowy fragment uPA
Epitop: Fragment N-końca
Application
Western blot: 1:1000-1:3000
ELISA
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Wykrywaj urokinazę za pomocą tego przeciwciała przeciw urokinazie, fragment N-końca, klon 2G6.2 zatwierdzony do stosowania w testach ELISA i WB.
Research Category
Metabolism
Research Sub Category
Enzymes & Biochemistry
Biochem/physiol Actions
Urokinase Plasminogen Acitivator jest proteazą serynową (SERPIN), która przekształca plazminogen w aktywną proteazę plazminę. UPA jest wydzielany z komórek jako nieaktywny jednołańcuchowy prekursor o masie 52 kDa, który jest aktywowany do postaci dwułańcuchowej składającej się z łańcucha alfa i beta. MAB7776 jest specyficzny dla ludzkiego uPA, inne gatunki nie są testowane.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona immunoglobulina. Płyn w 0,02 M buforze fosforanowym zawierającym 0,25 M NaCl2 i 0,1% NaN3.
Preparation Note
Przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAB7774HPA008719HPA070796
description
clone 2G6.2, Chemicon®, from mouse
description
clone 10D.7.2, Chemicon®, from mouse
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Gene Information
human ... PLAU(5328)
Gene Information
human ... PLAU(5328)
Gene Information
human ... PLAU(5328)
Gene Information
human ... PLAU(5328)
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
clone
2G6.2, monoclonal
clone
10D.7.2, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
WGK
WGK 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)