Merck
MAB8906B
Przeciwciało przeciw pasożytom, nukleoproteina, klon 83KKII, sprzężone z biotyną
clone 83KKII, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
Rubeola
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
biotin conjugate
Clone:
83KKII, monoclonal
Application:
ELISA
Citations:
3
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
biotin conjugate
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
83KKII, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
isotype
IgG
shipped in
wet ice
Immunogen
Epitop: nukleoproteina
Application
Capture EIA: 1:5,000-1:10,000.
Końcowe rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
To przeciwciało przeciw odrze, nukleoproteina, klon 83KKII, sprzężone z biotyną, zostało zatwierdzone do stosowania w teście ELISA do wykrywania odry.
Research Category
Infectious Diseases
Research Sub Category
Infectious Diseases - Viral
Biochem/physiol Actions
MAB8906B rozpoznaje nukleoproteinę odry poprzez wychwytywanie EIA.
Physical form
Oczyszczony przez Protein-A Sepharose™. 1,0 mg/ml w PBS.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w wygodnych porcjach przez okres do 12 miesięcy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sepharose is a trademark of Cytiva
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)