Przejdź do
MAB945
Przeciwciało anty-Coxsackievirus B6, klon 363-9E-2F-11E
clone 363-9E-2F-11E, Chemicon®, from mouse
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki05 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2000,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
363-9E-2F-11E, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
IF
Citations:
-
2000,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
363-9E-2F-11E, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable
isotype
IgG2a
shipped in
wet ice
Application
Przeciwciało anty-Coxsackievirus B6, klon 363-9E-2F-11E jest przeciwciałem przeciwko Coxsackievirus B6 do stosowania w IF.
Sugerowane rozcieńczenie początkowe dla IFA wynosi 1:1000.
Rozcieńczyć buforem o pH 7,5-8,0 zawierającym białko lub inne podłoże stabilizujące. Końcowe rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Infectious Diseases
Research Sub Category
Infectious Diseases - Viral
Biochem/physiol Actions
Reaguje z wirusem Coxsackie B6. Neutralizuje wirusa Coxsackie B6 szczep Schmitt w mianie mniejszym niż 1:16.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona immunoglobulina. Płyn w 0,02M PB z 0,25M NaCl, pH=7,6 z 0,1% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze 2-8°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 12 miesięcy.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAB944MAB9410MAB948
description
clone 363-9E-2F-11E, Chemicon®, from mouse
description
clone 334-4A-8F-3F, Chemicon®, from mouse
description
ascites fluid, Chemicon®
description
clone 280-5F-4E-5E, Chemicon®, from mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
363-9E-2F-11E, monoclonal
clone
334-4A-8F-3F, monoclonal
clone
monoclonal
clone
280-5F-4E-5E, monoclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)