Przejdź do
MABC004
Kontrola ujemna IgG2a myszy, klon GC270
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 μL
Przewidywany termin wysyłki05 listopada 2027zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2100,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.42
eCl@ss:
32160702
Clone:
GC270, monoclonal
Technique(s):
flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable
Application:
FACS, IF
Citations:
6
2100,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 listopada 2027Szczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
clone
GC270, monoclonal
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
0.5 mg/mL
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable
isotype
IgG2a
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Immunogen
Preparat białka I z Neisseria gonorrhoeae.
Application
Mysz IgG2a jest przeciwciałem monoklonalnym przeznaczonym do stosowania jako kontrola negatywna w immunofluorescencji, cytometrii przepływowej i barwieniu immunoperoksydazą na zamrożonych i parafinowych skrawkach tkanek. Jego zastosowanie umożliwia ocenę niespecyficznego wiązania mysich przeciwciał monoklonalnych ze składnikami powierzchni komórek we krwi obwodowej i tkankach.
SUGEROWANE UŻYCIE
Przeciwciało kontrolne należy rozcieńczyć do takiego samego stężenia jak przeciwciało testowe i użyć równoważnych objętości.
Research Category
Secondary & Control Antibodies
Epitope Tags & General Use
Research Sub Category
Isotype Control Antibodies
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało to reaguje z białkiem błony zewnętrznej niektórych szczepów Neisseria gonorrhoeae. Nie zaobserwowano reakcji z ludzką powierzchnią komórkową lub składnikami osocza. Może jednak wystąpić pewne wiązanie z receptorami Fc.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone z mysiego płynu puchlinowego. Przeciwciało jest dostarczane w 0,5 ml 25 mM Tris-HCl, 0,4 mM NaCl, pH 8,0, zawierającym 0,2% albuminy surowicy bydlęcej i 0,1% azydku sodu. Właściwości każdej partii są testowane za pomocą elektroforezy, specyficznego testu immunofluorescencyjnego i cytometrii przepływowej.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze od 2 do 8°C przez okres do 18 miesięcy. W przypadku dłuższych okresów przechowywać w temperaturze poniżej -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach. UNIKAĆ POWTARZAJĄCYCH SIĘ CYKLI ZAMRAŻANIA/ROZMRAŻANIA.
OSTRZEŻENIE: Roztwór odczynnika monoklonalnego zawiera 0,1% azydek sodu jako środek konserwujący. Ze względu na potencjalne zagrożenia wynikające z gromadzenia się tego materiału w przewodach, zużyty odczynnik należy usuwać z dużą ilością wody.
Other Notes
Zastępuje: CBL601
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABC008MABC006FMABF1077Z
description
-
description
Mouse IgM Negative Control Monoclonal Antibody validated for use in Flow Cytometry & Immunofluorescence.
description
Mouse IgG2b Negative Control Monoclonal Antibody validated for use in Flow Cytometry & Immunofluorescence.
description
clone 2A3, from rat, purified by affinity chromatography
antibody form
purified antibody
antibody form
-
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
clone
GC270, monoclonal
clone
GC323, monoclonal
clone
GC198, monoclonal
clone
2A3, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rat
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
isotype
IgG2a
isotype
IgM
isotype
IgG2b
isotype
IgG2a
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
not combustible
Temperatura zapłonu (°C)
not combustible
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)