Przejdź do
MABC1032
Przeciwciało przeciwko pro-przedsionkowemu peptydowi natriuretycznemu, klon 11E3.9
clone 11E3.9, from mouse
Synonim(y):
CDD-ANF, Pro-Atrial Natriuretic Peptide, Natriuretic peptides A, Cardiodilatin, CDD, Cardiodilatin-related peptide, CDP, Prepronatriodilatin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2300,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
11E3.9, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
2300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
11E3.9, monoclonal
species reactivity
rat, human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NPPA(4878)
General description
Peptydy natriuretyczne A (UniProt P01160; znane również jako Atriopeptyna, Cardiodilatin, Cardiodilatin-related peptide, Cardionatrin, CDD, CDD-ANF, CDP, Natriuretic peptide precursor A, Prepronatriodilatin) są kodowane przez gen NPPA (znany również jako ANF, ANP, ATFB6, ATRST2, PND) (Gene ID 4878) u człowieka. Przedsionkowy peptyd natriuretyczny (ANP), zwany również przedsionkowym czynnikiem natriuretycznym, jest hormonem sercowym, który obniża wysokie ciśnienie krwi poprzez promowanie wydalania soli, zmniejszanie objętości krwi i rozluźnianie napięcia naczyń w sposób zależny od receptora. Niedobór ANP lub jego receptora powoduje spontaniczne nadciśnienie u myszy typu knockout. ANP jest początkowo syntetyzowany w miocytach serca jako prekursor 153 a.a. z sekwencją sygnałową (a.a. 1-25) i propeptydową (a.a. 26-123). Usunięcie peptydu sygnałowego daje pro-ANP (a.a. 26-151), który jest dalej rozszczepiany przez przezbłonową proteazę serynową Corin, aby uzyskać dojrzały ANP (a.a. 124-151), znany również jako przedsionkowy czynnik natriuretyczny (ANF). ANP jest cząsteczką krótkotrwałą, częściowo ze względu na jej proteolityczną degradację przez nerkową neprylizynę, znaną również jako neutralna endopeptydaza 24.11.
~17 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: Propeptyd (a.a. 26-123)
Rekombinowane białko znakowane His odpowiadające ludzkiemu propeptydowi natriuretycznemu.
Application
Analiza Western Blotting: 1,0 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło ludzki pro-przedsionkowy peptyd natriuretyczny w 10 µg lizatu tkanki ludzkiego serca.
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło ludzki pro-przedsionkowy peptyd natriuretyczny w miocytach serca szczura.
To przeciwciało przeciw pro-przedsionkowemu peptydowi natriuretycznemu, klon 11E3.9, zostało zatwierdzone do stosowania w Western Blotting i immunohistochemii (parafina) do wykrywania pro-przedsionkowego peptydu natriuretycznego.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Biochem/physiol Actions
Oczekuje się, że będzie reagować zarówno z prepro-, jak i pro-przedsionkowym peptydem natriuretycznym (ANP), ale nie z dojrzałym ANP (a.a. 124-151 sekwencji prepro).
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in rat heart tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected human Pro-Atrial Natriuretic Peptide protein in 10 µg of rat heart tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CBL66SAB6012252MABX7262
description
clone 11E3.9, from mouse
description
clone A6, Chemicon®, from mouse
description
clone 24GB450, recombinant rabbit monoclonal, expressed in HEK293 cells
description
clone 26, from mouse
clone
11E3.9, monoclonal
clone
A6, monoclonal
clone
24GB450, recombinant monoclonal
clone
26, monoclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
Gene Information
human ... NPPA(4878)
Gene Information
human ... NPPA(4878)
Gene Information
human ... NPPA(4878)
Gene Information
human ... NPPB(4879)
species reactivity
rat, human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit (Monoclonal)
biological source
mouse
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)